    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • PRAK Antibodies
          Bethyl Laboratories
          MK5 Polyclonal Antibody
          View all (58) PRAK antibodies
          Tech Support
          Cite MK5 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          MK5 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          MK5 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          MK5 Antibody (A302-612A-T) in IHC (P)
          Detection of human MK5 by immunohistochemistry. Sample: FFPE section of human ovarian carcinoma. Antibody: Affinity purified rabbit anti-MK5 (Product # A302-612A) (Lot 2) used at a dilution of 1:200 (1 µg/mL). Detection: DAB. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          MK5 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MK5 Antibody in Western Blot (WB)
          MK5 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          MK5 Polyclonal Antibody
          Product Details
          A302-612A-T
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000-1:10,000
          -
          Immunohistochemistry (IHC)
          1:100-1:500
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:100-1:500
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          2-5 µg/mg lysate
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Region between residue 423 and 473 of human mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 5.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.20 mg/mL
          Amount
          2 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          TBS, pH 7.0 to 8.0, with 0.1% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.
          Application Note: For IHC, epitope retrieval with citrate buffer pH 6.0 is recommended for FFPE tissue sections.
          Target Information
          MAPKAPK5 (PRAK) is activated in response to cellular stress and pro-inflammatory cytokines. Activity of this kinase is regulated by p38 alpha and p38 beta. The protein encoded by PRAK is a member of the serine/threonine kinase family. In response to cellular stress and proinflammatory cytokines, this kinase is activated through its phosphorylation by MAP kinases including MAPK1/ERK, MAPK14/p38-alpha, and MAPK11/p38-beta. In vitro, this kinase phosphorylates heat shock protein HSP27 at its physiologically relevant sites. Two alternately spliced transcript variants of PRAK encoding distinct isoforms have been reported.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: MAP kinase-activated protein kinase 5; MAPK-activated protein kinase 5; MAPKAP kinase 5; MAPKAPK-5; mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 5; p38-regulated/activated protein kinase; PRAK; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: MAPKAP-K5; MAPKAPK5; MK-5; MK5; NCFD; PRAK
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q8IW41
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 8550
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding p53 binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity calmodulin-dependent protein kinase activity MAP kinase kinase activity protein binding calmodulin binding ATP binding calcium-dependent protein serine/threonine kinase activity kinase activity transferase activity mitogen-activated protein kinase binding protein serine kinase activity
          Process(es)
          MAPK cascade regulation of translation signal transduction Ras protein signal transduction negative regulation of TOR signaling positive regulation of telomere maintenance positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter protein autophosphorylation positive regulation of dendritic spine development cellular senescence stress-induced premature senescence regulation of signal transduction by p53 class mediator regulation of intracellular signal transduction
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline