    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • ETS1 Antibodies
          Bethyl Laboratories
          Ets-1 Polyclonal Antibody
          View all (37) ETS1 antibodies
          Tech Support
          Cite Ets-1 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Ets-1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Ets-1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Ets-1 Antibody (A303-501A-T) in WB
          Detection of human Ets-1 by western blot and immunoprecipitation. Samples: Whole cell lysate from Jurkat (15 and 50 µg for WB; 1 mg for IP, 20% of IP loaded), HEK293T (T; 50 µg) and HeLa (H; 50 µg) cells. Antibodies: Affinity purified rabbit anti-Ets-1 antibody (Product # A303-501A) used for WB at 0.1 µg/mL (A) and 1 µg/mL (B) and used for IP at 6 µg/mg lysate. Ets-1 was also immunoprecipitated by rabbit anti-Ets-1 antibody A303-500A, which recognizes an upstream epitope. Detection: Chemiluminescence with exposure times of 3 minutes (A) an... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Ets-1 Antibody in Western Blot (WB)
          Ets-1 Polyclonal Antibody
          Product Details
          A303-501A-T
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000-1:10,000
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          2-10 µg/mg lysate
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Region between residue 391 and 441 of human v-ets Erythroblastosis Virus E26 Oncogene Homolog 1.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          10 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          tris citrate/phosphate, pH 7-8
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.
          Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Rat and Chicken
          Target Information
          ETS1 (c-Ets-1; v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene homlog 1 (avian); ETS-1; EWSR2; p54), a 441 A. A protein, is a member of DNA-binding ETS protein family. It is a multifunctional protein consisting of an N-terminal pointed domain, a central transactivation domain and 2 auto inhibitory domains flanked on both sides of conserved C-terminal Ets domain. It interacts with factors including PEBP2alphaA, p300/CBP and mediates transactivation of Osteopontin, Presenilin-1, Stromelysin and Collagenase. It is activated by Ras/MAPK signaling and its expression is up-regulated in resting T-cells. Its activity is modulated by various factors including AP-1, Sp-1, c-myb and MafB. Sp100 activates ETS1 in nuclear bodies. It interacts with EAP1/Daxx and causes repression of MMP1 and BCL2 transactivation. It interacts with STAT6 and modulates Socs-1 expression induced by IL-4. It interacts with GATA3 and positively regulates Tax-1 dependent IL-5 expression.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Avian erythroblastosis virus E26 (v-ets) oncogene homolog-1; ets protein; ets-1 protein; Ets-1Delta(III-VI); ETS1; FLJ10768; p54; Protein C-ets-1; unnamed protein product; v-ets avian erythroblastosis virus E2 oncogene homolog 1; v-ets avian erythroblastosis virus E26 oncogene homolog 1
          View more View less
          Gene Aliases: c-ets-1; ETS-1; ETS1; EWSR2; p54
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P14921
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 2113
          View more View less
          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription corepressor binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding nucleic acid binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding identical protein binding sequence-specific DNA binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding sequence-specific double-stranded DNA binding
          Process(es)
          immune system process regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter immune response negative regulation of cell proliferation positive regulation of endothelial cell migration positive regulation of gene expression cell differentiation PML body organization regulation of apoptotic process positive regulation of blood vessel endothelial cell migration positive regulation of erythrocyte differentiation regulation of angiogenesis positive regulation of angiogenesis negative regulation of cell cycle positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter response to antibiotic cell motility positive regulation of inflammatory response positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of leukocyte adhesion to vascular endothelial cell
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline