    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • RANK (CD265) Antibodies
          Bethyl Laboratories
          RANK Polyclonal Antibody
          View all (50) RANK (CD265) antibodies
          Tech Support
          Cite RANK Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          RANK Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          RANK Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          RANK Antibody (A303-807A-T) in WB
          Detection of human RANK by western blot and immunoprecipitation. Samples: Whole cell lysate from HEK293T (15 and 50 µg for WB; 1 mg for IP, 20% of IP loaded), HeLa (H; 50 µg) and Jurkat (J; 50 µg) cells. Antibodies: Affinity purified rabbit anti-RANK antibody (Product # A303-807A) used for WB at 0.4 µg/mL (A) and 1 µg/mL (B) and used for IP at 6 µg/mg lysate. RANK was also immunoprecipitated by rabbit anti-RANK antibody A303-808A, which recognizes a downstream epitope. Detection: Chemiluminescence with exposure times of 10 seconds (A) and ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          RANK Antibody in Western Blot (WB)
          RANK Polyclonal Antibody
          Product Details
          A303-807A-T
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:1,000-1:5,000
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          2-10 µg/mg lysate
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Region between residue 450 and 500 of Human Receptor activator of NF-KB.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          10 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          phosphate/tris citrate, pH 7-8
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.
          Target Information
          RANK is a member of the tumor necrosis factor receptor (TNFR) family. The full length mouse RANK cDNA encodes a type I transmembrane protein with an extracellular and a cytoplasmic domain. The extracellular domain contains two potential N-linked glycosylation sites. RANK shares significant amino acid homology with other members of the TNFR family in its extracellular four cysteine-rich repeats. Human and murine RANK share 81% amino acid identity in their extracellular domains.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD265; familial expansile osteolysis; loss of heterozygosity, 18, chromosomal region 1; ODFR; Osteoclast differentiation factor receptor; Paget disease of bone 2; Receptor activator of NF-KB; receptor activator of nuclear factor-kappa B; TRANCE receptor; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 11A; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 11a, NFKB activator
          View more View less
          Gene Aliases: CD265; FEO; LOH18CR1; ODFR; OFE; OPTB7; OSTS; PDB2; RANK; TNFRSF11A; TRANCE-R; TRANCER
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9Y6Q6
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 8792
          View more View less
          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity tumor necrosis factor-activated receptor activity protein binding cytokine binding signaling receptor activity metal ion binding
          Process(es)
          ossification adaptive immune response immune system process monocyte chemotaxis signal transduction cell-cell signaling positive regulation of cell proliferation response to mechanical stimulus osteoclast differentiation response to lipopolysaccharide response to insulin tumor necrosis factor-mediated signaling pathway cellular response to zinc ion starvation response to tumor necrosis factor positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling response to ethanol positive regulation of osteoclast differentiation positive regulation of bone resorption positive regulation of JNK cascade lymph node development circadian temperature homeostasis mammary gland alveolus development positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade response to interleukin-1 positive regulation of fever generation by positive regulation of prostaglandin secretion multinuclear osteoclast differentiation positive regulation of NIK/NF-kappaB signaling
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline