    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • TRPV1 Antibodies
          Alomone Labs, LTD
          TRPV1 (extracellular) Polyclonal Antibody
          View all (49) TRPV1 antibodies
          Tech Support
          Cite TRPV1 (extracellular) Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          TRPV1 (extracellular) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          TRPV1 (extracellular) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          TRPV1 (extracellular) Antibody (ACC-334-50UL) in WB
          Western blot analysis of human MCF-7 breast adenocarcinoma cell line lysate (lanes 1 and 4), human LNCaP prostate adenocarcinoma cell line lysate (lanes 2 and 5) and human HMC3 microglia cell line lysate (lanes 3 and 6): - 1-3. Anti-Human TRPV1 (extracellular) Antibody (#ACC-334), (1:500). 4-6. Anti-Human TRPV1 (extracellular) Antibody , preincubated with Human TRPV1 (extracellular) Blocking Peptide (BLP-CC... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          TRPV1 (extracellular) Antibody in Western Blot (WB)
          TRPV1 (extracellular) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TRPV1 (extracellular) Polyclonal Antibody
          Product Details
          ACC-334-50UL
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          2.5 µg
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          (C)RPVDGLPPFKMEKTGD, corresponding to amino acid residues 456-471 of human TRPV1, Extracellular, 1st loop
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.8 mg/mL
          Amount
          40 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 1% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Reconstitution: 25 µL, 50 µL or 0.2 mL double distilled water (DDW), depending on the sample size. The antibody ships as a lyophilized powder at room temperature. Upon arrival, it should be stored at -20C. The reconstituted solution can be stored at 4C for up to 1 week. For longer periods, small aliquots should be stored at -20C. Avoidmultiple freezing and thawing. Centrifuge all antibody preparations before use (10000 x g 5 min).
          Target Information
          TRPV1 (Transient Receptor Potential Cation Channel Subfamily V Member 1) is a receptor for capsaicin, the main pungent ingredient in hot chili peppers, and elicits a sensation of burning pain by selectively activating sensory neurons. TRPV1 is a non-selective cation channel that is structurally related to members of the TRP family of ion channels such as TRPC3 and TRPC6. TRPV1 is permeable to calcium, magnesium, and monovalent cations of sodium and potassium. Structurally, TRPV1 contains 6 trans-membrane domains, a P-loop membrane domain and 3 ankyrin repeat domains. TRPV1 is also activated by increases in temperature in the noxious range, suggesting that it functions as a transducer of painful thermal stimuli in vivo. TRPV1 seems to mediate proton influx and may be involved in intracellular acidosis in nociceptive neurons. The expression of TRPV1 appears to be limited to neurons within the sensory ganglia. Four transcript variants encoding TRPV1 with variations in th 5' UTR sequence have been described. Diseases associated with TRPV1 include Irritable Bowel Syndrome (IBS) and Bladder Disease.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Capsaicin receptor; DKFZp434K0220; ion channel; Osm-9-like TRP channel 1; OTRPC1; Transient receptor potential cation channel subfamily V member 1; transient receptor potential vanilloid 1a; transient receptor potential vanilloid 1b; TrpV1; truncated capsaicin receptor protein; Vanilloid receptor; Vanilloid receptor 1; vanilloid receptor subtype 1; VR1; VR1 receptor
          View more View less
          Gene Aliases: TRPV1; VR1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q8NER1
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 7442
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding transmembrane signaling receptor activity ion channel activity extracellular ligand-gated ion channel activity excitatory extracellular ligand-gated ion channel activity voltage-gated calcium channel activity calcium channel activity protein binding calmodulin binding ATP binding calcium-release channel activity phosphatidylinositol binding metal ion binding phosphoprotein binding temperature-gated ion channel activity
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter temperature homeostasis fever generation diet induced thermogenesis peptide secretion lipid metabolic process ion transport calcium ion transport cell surface receptor signaling pathway chemosensory behavior response to pH response to heat urinary bladder smooth muscle contraction sensory perception of pain calcium-mediated signaling ion transmembrane transport cellular response to heat response to pain behavioral response to pain sensory perception of taste sensory perception of mechanical stimulus thermoception detection of temperature stimulus involved in thermoception detection of temperature stimulus involved in sensory perception of pain detection of chemical stimulus involved in sensory perception of pain protein homotetramerization transmembrane transport excitatory postsynaptic potential smooth muscle contraction involved in micturition calcium ion transmembrane transport cellular response to alkaloid cellular response to ATP cellular response to acidic pH calcium ion import across plasma membrane response to capsazepine calcium ion import into cytosol
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline