    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • SLC5A7 Antibodies
          Alomone Labs, LTD
          Choline Transporter (SLC5A7) (extracellular) Polyclonal Antibody
          View all (9) SLC5A7 antibodies
          Tech Support
          Cite Choline Transporter (SLC5A7) (extracellular) Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          Choline Transporter (SLC5A7) (extracellular) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Choline Transporter (SLC5A7) (extracellular) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          Choline Transporter (SLC5A7) (extracellular) Antibody (ACT-001-50UL) in ICC/IF
          Expression of Choline transporter in rat PC12 cells - Cell surface detection of CHT in live intact rat pheochromocytoma PC12 cells. A. Cells were stained with Anti-Choline Transporter (SLC5A7) (extracellular) Antibody (#ACT-001), (1:100), followed by goat Anti-rabbit-AlexaFluor-594 secondary Antibody (red). B. Live view of the cells. C. Merge of the two images. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Choline Transporter (SLC5A7) (extracellular) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Choline Transporter (SLC5A7) (extracellular) Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Choline Transporter (SLC5A7) (extracellular) Antibody in Western Blot (WB)
          Choline Transporter (SLC5A7) (extracellular) Polyclonal Antibody
          Product Details
          ACT-001-50UL
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:200
          -
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          1:200
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          (C)DWNQTAYGYPDPK, corresponding to amino acid residues 299-311 of mouse Choline transporter, 4thextracellular loop
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.8 mg/mL
          Amount
          40 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 1% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Reconstitution: 50 µL or 0.2 mL double distilled water (DDW), depending on the sample size. The antibody ships as a lyophilized powder at room temperature. Upon arrival, it should be stored at -20C. The reconstituted solution can be stored at 4C for up to 1 week. For longer periods, small aliquots should be stored at -20C. Avoid multiple freezing and thawing. Centrifuge all antibody preparations before use (10000 x g 5 min).
          Target Information
          Acetylcholine functions as a neurotransmitter in both the central and peripheral nervous systems of all vertebates, and is the principle neurotransmitter used at the neuromuscular junction. Presynaptic synthesis of acetylcholine requires a steady supply of choline, which is acquired by a plasma membrane high affinity choline transporter (CHT).
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CHT; hCHT; hCHT1; Hemicholinium-3-sensitive choline transporter; High affinity choline transporter 1; high affinity choline transporter; hemicholinium-3-sensitive choline transporter; MGC126299; MGC126300; Motor neuronopathy, distal hereditary, type VIIA; Motor neuronopathy, distal hereditary, with vocal cord paresis; rCHT1; solute carrier family 5 (choline transporter), member 7; solute carrier family 5 (sodium/choline cotransporter), member 7; Solute carrier family 5 member 7; solute carrier family 5, member 7; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CHT; CHT1; CMS20; DHMNVP; hCHT1; HMN7A; HMND7; SLC5A7
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9GZV3, (Mouse) Q8BGY9, (Rat) Q9JMD7
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 60482, (Mouse) 63993, (Rat) 85426
          View more View less
          Function(s)
          choline:sodium symporter activity choline transmembrane transporter activity symporter activity transmembrane transporter activity choline binding transporter activity protein binding transporter
          Process(es)
          in utero embryonic development ion transport sodium ion transport neurotransmitter transport synaptic transmission, cholinergic neuromuscular synaptic transmission acetylcholine biosynthetic process choline transport transmembrane transport transport organic cation transport sodium ion transmembrane transport neurotransmitter biosynthetic process ammonium transmembrane transport cation transmembrane transport
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline