    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • FZD3 Antibodies
          Alomone Labs, LTD
          Frizzled-3 (FZD3) Polyclonal Antibody
          View all (13) FZD3 antibodies
          Tech Support
          Cite Frizzled-3 (FZD3) Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Frizzled-3 (FZD3) Polyclonal Antibody
          Product Details
          AFR-023-25UL
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:200
          -
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          1:200
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Peptide (C)KVSSYHGSLHRSRDGR, corresponding to amino acid residues 581-596 of mouse Frizzled-3, Extracellular, C-terminus
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.8 mg/mL
          Amount
          20 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 1% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Reconstitution: 25 µL, 50 µL or 0.2 mL double distilled water (DDW), depending on the sample size. The antibody ships as a lyophilized powder at room temperature. Upon arrival, it should be stored at -20C. The reconstituted solution can be stored at 4C for up to 1 week. For longer periods, small aliquots should be stored at -20C. Avoid multiple freezing and thawing. Centrifuge all antibody preparations before use (10000 x g 5 min).
          Target Information
          This gene is a member of the frizzled gene family. Members of this family encode seven-transmembrane domain proteins that are receptors for the Wingless type MMTV integration site family of signaling proteins. Most frizzled receptors are coupled to the beta-catenin canonical signaling pathway. The function of this protein is unknown, although it may play a role in mammalian hair follicle development.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: frizzled 3; frizzled 3, seven transmembrane spanning receptor; frizzled family receptor 3; frizzled homolog 3; Frizzled-3; Fz-3; FZD3; hFz3; mFz3; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AU020229; D930050A07Rik; Fz-3; Fz3; FZD3
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9NPG1, (Mouse) Q61086
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 7976, (Mouse) 14365, (Rat) 266715
          View more View less
          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity G-protein coupled receptor activity protein binding Wnt-protein binding PDZ domain binding Wnt-activated receptor activity signal transducer activity molecular_function transmembrane signal receptor
          Process(es)
          establishment of planar polarity neural tube closure hair follicle development positive regulation of neuroblast proliferation signal transduction cell surface receptor signaling pathway G-protein coupled receptor signaling pathway nervous system development response to xenobiotic stimulus Wnt signaling pathway neuron differentiation midbrain development cell proliferation in midbrain non-canonical Wnt signaling pathway post-anal tail morphogenesis dopaminergic neuron axon guidance serotonergic neuron axon guidance inner ear morphogenesis negative regulation of mitotic cell cycle, embryonic response to electrical stimulus canonical Wnt signaling pathway Wnt signaling pathway, planar cell polarity pathway sympathetic ganglion development commissural neuron axon guidance motor neuron migration negative regulation of execution phase of apoptosis midbrain morphogenesis neuron migration multicellular organism development brain development response to drug
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline