    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CHRM4 Antibodies
          Alomone Labs, LTD
          CHRM4 Polyclonal Antibody
          View all (10) CHRM4 antibodies
          Tech Support
          Cite CHRM4 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          CHRM4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CHRM4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          CHRM4 Antibody (AMR-004-25UL) in ICC/IF
          Expression of Muscarinic acetylcholine receptorM4in C6 transfected cells - Immunocytochemical staining of paraformaldehyde-fixed and permeabilized C6 cells. A. Transfected cells were stained using Anti-CHRM4 Antibody (#AMR-004), (1:100) followed by goat Anti-rabbit-AlexaFluor-594 secondary Antibody (red). B. Non-transfected cells were stained using Anti-CHRM4 Antibody (1:100), followed by goat Anti-rabbit-AlexaFluor-594 secondary Antibody (red). DAPI is used as the counterstain (blue). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CHRM4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CHRM4 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CHRM4 Antibody in Western Blot (WB)
          CHRM4 Polyclonal Antibody
          Product Details
          AMR-004-25UL
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:200
          -
          Immunohistochemistry (IHC)
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          (C) RTLNPASKWSK, corresponding to amino acid residues 330-340 of rat M4 muscarinic receptor, 3rd intracellular loop
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.85 mg/mL
          Amount
          21.25 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 1% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Reconstitution: 25 µL, 50 µL or 0.2 mL double distilled water (DDW), depending on the sample size. The antibody ships as a lyophilized powder at room temperature. Upon arrival, it should be stored at -20C. The reconstituted solution can be stored at 4C for up to 1 week. For longer periods, small aliquots should be stored at -20C. Avoid multiple freezing and thawing. Centrifuge all antibody preparations before use (10000 x g 5 min).
          Target Information
          Muscarinic acetylcholine receptor M4 is an Acetylcholine Receptor. Unlike muscarinic receptor M2, the M4 receptor is not involved in smooth muscle contraction. The clinical relevance of this receptor is unknown. However, mouse studies have linked it to adenylyl cyclase inhibition. Muscarinic acetylcholine receptor M4 has been reported to be expressed in many regions of the rat brain, particularly the striatum and hippocampus. ESTs have been isolated from human breast and eye libraries.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: acetylcholine receptor; acetylcholine receptor, muscarinic 4; AChR M4; cholinergic receptor; cholinergic receptor, muscarin 4; cytotransmitter gated ion channel; G protein coupled receptor; Mm4 mAChR; muscarinic acetylcholine receptor 4; Muscarinic acetylcholine receptor M4
          View more View less
          Gene Aliases: Chrm-4; CHRM4; HM4; M4; M4R
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P08173, (Mouse) P32211, (Rat) P08485
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 1132, (Mouse) 12672, (Rat) 25111
          View more View less
          Function(s)
          G-protein coupled receptor activity G-protein coupled acetylcholine receptor activity signal transducer activity guanyl-nucleotide exchange factor activity protein binding G-protein coupled receptor
          Process(es)
          signal transduction cell surface receptor signaling pathway G-protein coupled receptor signaling pathway G-protein coupled receptor signaling pathway, coupled to cyclic nucleotide second messenger adenylate cyclase-inhibiting G-protein coupled acetylcholine receptor signaling pathway G-protein coupled acetylcholine receptor signaling pathway chemical synaptic transmission regulation of locomotion phospholipase C-activating G-protein coupled acetylcholine receptor signaling pathway synaptic transmission, cholinergic sensory perception of chemical stimulus positive regulation of GTPase activity response to organic substance
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline