    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • SAP97 Antibodies
          Alomone Labs, LTD
          SAP-97/DLG1 Polyclonal Antibody
          View all (24) SAP97 antibodies
          Tech Support
          Cite SAP-97/DLG1 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          SAP-97/DLG1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          SAP-97/DLG1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          SAP-97/DLG1 Antibody (APZ-010-25UL) in WB
          Western blot analysis of rat brain membranes (lanes 1 and 4), mouse brain membranes (lanes 2 and 5) and human SH-SY5Y neuroblastoma cell line lysate (lanes 3 and 6): - 1-3. Anti-SAP-97/DLG1 Antibody (#APZ-010), (1:200).4-6. Anti-SAP-97/DLG1 Antibody , preincubated with SAP-97/DLG1 Blocking Peptide (#BLP-PZ010). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          SAP-97/DLG1 Antibody in Western Blot (WB)
          SAP-97/DLG1 Polyclonal Antibody
          Product Details
          APZ-010-25UL
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:200
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          (C)EYRSKLSQTEDRQLR, corresponding to amino acid residues 17-31 of human SAP-97, N-terminus, L27 domain
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.8 mg/mL
          Amount
          20 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 1% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Reconstitution: 25 µL, 50 µL or 0.2 mL double distilled water (DDW), depending on the sample size. The antibody ships as a lyophilized powder at room temperature. Upon arrival, it should be stored at -20C The reconstituted solution can be stored at 4C for up to 1 week. For longer periods, small aliquots should be stored at -20C. Avoid multiple freezing and thawing. Centrifuge all antibody preparations before use (10000 x g 5 min).
          Target Information
          This gene encodes a multi-domain scaffolding protein that is required for normal development. This protein may have a role in septate junction formation, signal transduction, cell proliferation, synaptogenesis and lymphocyte activation. Several alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene, but the full-length nature of some of the variants is not known.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: discs large homolog 1, scribble cell polarity complex component; Disks large homolog 1; dJ1061C18.1.1; DKFZp761P0818; DKFZp781B0426; Drosophila discs-large tumor suppressor homologue (synapse associated protein); E-dlg/SAP97; Embryo-dlg/synapse-associated protein 97; hDlg; presynaptic protein SAP97; SAP-97; Synapse-associated protein 97; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: B130052P05Rik; DLG1; DLGH1; E-dlg/SAP97; hdlg; mKIAA4187; SAP-97; SAP97
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q12959, (Rat) Q62696, (Mouse) Q811D0
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 1739, (Rat) 25252, (Mouse) 13383
          View more View less
          Function(s)
          guanylate kinase activity phosphoprotein phosphatase activity protein binding cytoskeletal protein binding potassium channel regulator activity kinase binding protein kinase binding phosphatase binding ionotropic glutamate receptor binding ion channel binding cadherin binding binding, bridging L27 domain binding structural constituent of postsynaptic density protein C-terminus binding PDZ domain binding mitogen-activated protein kinase kinase binding protein complex scaffold scaffold/adaptor protein
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter ureteric bud development branching involved in ureteric bud morphogenesis immunological synapse formation endothelial cell proliferation lens development in camera-type eye actin filament organization establishment or maintenance of cell polarity chemical synaptic transmission nervous system development protein localization cell proliferation positive regulation of cell proliferation regulation of cell shape actin filament polymerization peristalsis positive regulation of actin filament polymerization cortical actin cytoskeleton organization astral microtubule organization protein complex localization membrane raft organization regulation of myelination regulation of protein localization protein localization to synapse T cell proliferation T cell activation negative regulation of T cell proliferation regulation of membrane potential amyloid precursor protein metabolic process receptor clustering regulation of potassium ion transport positive regulation of potassium ion transport protein kinase B signaling cortical microtubule organization establishment or maintenance of epithelial cell apical/basal polarity GMP metabolic process GDP metabolic process reproductive structure development embryonic skeletal system morphogenesis tissue morphogenesis smooth muscle tissue development negative regulation of epithelial cell proliferation establishment of centrosome localization negative regulation of protein kinase B signaling hard palate development negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade bicellular tight junction assembly protein localization to membrane protein localization to plasma membrane receptor localization to synapse cell-cell adhesion regulation of ventricular cardiac muscle cell action potential membrane repolarization during ventricular cardiac muscle cell action potential regulation of postsynaptic membrane neurotransmitter receptor levels maintenance of postsynaptic density structure neurotransmitter receptor localization to postsynaptic specialization membrane regulation of NIK/NF-kappaB signaling regulation of sodium ion transmembrane transport regulation of protein localization to synapse positive regulation of protein localization to plasma membrane regulation of potassium ion import negative regulation of p38MAPK cascade regulation of potassium ion export across plasma membrane protein localization to cell periphery negative regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle T cell cytokine production cell adhesion single organismal cell-cell adhesion activation of protein kinase activity negative regulation of mitotic cell cycle nucleotide phosphorylation positive regulation of establishment of protein localization to plasma membrane positive regulation of multicellular organism growth positive regulation of developmental growth
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline