    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • 6x His Tag Antibodies
          Proteintech
          6x His, His-Tag Monoclonal Antibody (1B7G5), Biotin
          View all (126) 6x His Tag antibodies
          Tech Support
          Cite 6x His, His-Tag Monoclonal Antibody (1B7G5), Biotin
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Product Details
          BIOTIN-66005
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          ELISA (ELISA)
          1:10-1:100
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Tag
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1B7G5
          Immunogen
          Peptide
          Conjugate
          Biotin Biotin Biotin
          • Unconjugated
          • APC 
          • CoraLite 594
          • CoraLite Plus 488
          • CoraLite Plus 647
          • CoraLite Plus 750
          • HRP
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          The 6x His tag is a synthetic oligo peptide consisting of 6 consecutive histidine residues (HHHHHH). The His tag is commonly expressed as a tag at either N-or C-terminal regions of recombinant proteins to allow isolation or purification by immobilized metal affinity chromatography. Epitope tagging is a technique in which a known epitope is fused to a recombinant protein using genetic engineering. By choosing a particular epitope and recombinant protein combination, epitope tagging makes it possible to detect proteins for which no antibody is available. His epitope tagged proteins that contain a stretch of histidine residues at the carboxyl or amino terminus are used for purification of recombinant proteins by means of metal chelate chromatography due to metal binding properties of histidine clusters on His tagged proteins. For example, the affinity of the histidine-tag motif to Ni2+ by chelation is strong and selective enough to enable purification of the protein to homogeneity by affinity chromatography on a Ni2+-NTA adsorbent. His tag-specific antibodies are used to facilitate detection or coimmunopreciptation of tagged proteins.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 6His tag; 6X His; His Tag; Histidine Tag
          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          Korea flag icon
          Korea
          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담
          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat
          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담
          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat
          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담
          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat
          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)
          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)
          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898
          ISMS Logo
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-nrcn4:80/100.66.78.247:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline