    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • ALK Antibodies
          OriGene
          ALK Monoclonal Antibody (OTI5E6), TrueMAB™
          View all (169) ALK antibodies
          Tech Support
          Cite ALK Monoclonal Antibody (OTI5E6), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          ALK Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          ALK Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          ALK Antibody (CF800709) in WB
          HEK293T cells were transfected with the pCMV6-ENTRY control (Left lane) or pCMV6-ENTRY ALK (RC222485, Right lane) cDNA for 48 hrs and lysed. Equivalent amounts of cell lysates (5 µg per lane) were separated by SDS-PAGE and immunoblotted with anti-ALK. Positive lysates LY418072 (100 µg) and LC418072 (20 µg) can be purchased separately from OriGene. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          ALK Antibody in Western Blot (WB)
          ALK Monoclonal Antibody (OTI5E6), TrueMAB™
          Product Details
          CF800709
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI5E6
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human ALK produced in HEK293T cell
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 8% trehalose
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          For reconstitution, we recommend adding 100 µL distilled water to a final antibody concentration of about 1 mg/mL. To use this carrier-free antibody for conjugation experiments, we strongly recommend performing another round of desalting. (Zeba Spin Desalting Columns, 7KMWCO, 0.5 mL, Product # 89882)
          Target Information
          Anaplastic Lymphoma Receptor Tyrosine Kinase (ALK) belongs to the insulin receptor superfamily. It is vital for brain development. Mutations, rearrangements, and amplifications in the ALK gene have been found in tumors, including anaplastic large cell lymphoma, neurblastoma, and non-small cell lung cancer. Chromosomal rearrangement is the most common genetic alteration. The translocation creates a fusion gene consisting of the ALK gene and the nucleophosmin gene: the 3' half of ALK, derived from chromosome 2, is fused to the 5' portion of NPM from chromosome 5. A recent study shows that the product of the NPM-ALK fusion gene is oncogenic. The deduced amino acid sequences reveal that ALK is a novel receptor protein-tyrosine kinase having a putative transmembrane domain and an extracellular domain. These sequences are absent in the product of the transforming NPM-ALK gene. ALK shows the greatest sequence similarity to LTK. ALK plays an important role in the development of the brain and exerts its effects on specific neurons in the nervous system.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: ALK tyrosine kinase receptor; ALK/NPM1 fusion gene; Anaplastic lymphoma kinase; Anaplastic lymphoma kinase Ki1; Anaplastic Lymphoma Kinase p80; anaplastic lymphoma receptor tyrosine kinase; CD246; CD246 antigen; EC 2.7.10.1; kinase ALK; mutant anaplastic lymphoma kinase; npm-alk; p80; TFG/ALK; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ALK; ALK1; CD246; NBLST3
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9UM73
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 238
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein tyrosine kinase activity transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity protein binding ATP binding heparin binding kinase activity transferase activity receptor signaling protein tyrosine kinase activator activity identical protein binding
          Process(es)
          response to stress signal transduction transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway nervous system development brain development phosphorylation hippocampus development adult behavior swimming behavior peptidyl-tyrosine autophosphorylation regulation of cell proliferation regulation of apoptotic process regulation of neuron differentiation protein autophosphorylation neuron development negative regulation of lipid catabolic process positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity regulation of dopamine receptor signaling pathway regulation of primary metabolic process response to environmental enrichment energy homeostasis positive regulation of dendrite development
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline