  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD163 Antibodies
          Proteintech
          CD163 Monoclonal Antibody (GHI/61), CoraLite® Plus 488
          View all (166) CD163 antibodies
          Tech Support
          Cite CD163 Monoclonal Antibody (GHI/61), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD163 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD163 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CD163 Antibody (CL488-65169100T) in Flow
          1X10^6 human peripheral blood monocytes were surface stained with 5 µL CoraLite 488 Anti-Human CD163 (Product # CL488-65169100T), Clone:GHI/61) (red), or Mouse IgG1 Isotype Control (CL488-66360, Clone: T1F8D3F10) (blue). Cells were not fixed . {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD163 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD163 Monoclonal Antibody (GHI/61), CoraLite® Plus 488
          Product Details
          CL488-65169100T
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          5 µL/1x10^6 cells in a 100 µL suspension
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          GHI/61
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • APC 
          • Cardinal Red
          • CoraLite Plus 594
          • CoraLite Plus 647
          • CoraLitePlus 555
          • FITC Plus
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          5 µL/Test
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA
          Contains
          0.1% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          CD163 (M130 antigen, Ber-Mac3, Ki-M8, SM4) is a 130 kDa membrane glycoprotein, a member of the scavenger receptor cysteine-rich superfamily, and a receptor for the hemoglobin-haptoglobin complex. CD163 protects tissues from free hemoglobin-mediated oxidative damage, and may play a role in the uptake and recycling of iron, via endocytosis of hemoglobin/haptoglobin and subsequent breakdown of heme. CD163 is expressed exclusively on the cell surface of human monocytes and macrophages that evolve predominantly in the late phase of inflammation. Specifically, CD163 is present on all circulating monocytes and most tissue macrophages except those found in the mantle zone and germinal centers of lymphoid follicles, interdigitating reticulum cells and Langerhan's cells. CD163 is present on all CD14 positive monocytes, most CD64 positive monocytes, and shows higher expression on CD16 positive monocytes. CD163 is upregulated on mononuclear phagocytes by IL-10, IL-6 and dexamethasone. Lipopolysaccharide (LPS) and phorbol myristate acetate (PMA) both induce shedding of CD163 from the cell surface into plasma or cell supernatant. CD163 binds hemoglobin/haptoglobin complexes in a calcium-dependent and pH-dependent manner, and exhibits a higher affinity for complexes of hemoglobin and multimeric haptoglobin of HP1F phenotype than for complexes of hemoglobin and dimeric haptoglobin of HP1S phenotype. Further, CD163 also induces a cascade of intracellular signals that involves tyrosine kinase-dependent calcium mobilization, inositol triphosphate production and secretion of IL6 and CSF1.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD163; Hemoglobin scavenger receptor; M130; macrophage-associated antigen; Scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M130; Soluble sCD163
          View more View less
          Gene Aliases: CD163; M130; MM130; SCARI1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q86VB7
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 9332
          View more View less
          Function(s)
          scavenger receptor activity protein binding scaffold protein binding
          Process(es)
          acute-phase response inflammatory response vesicle-mediated transport
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline