    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • c-Abl Antibodies
          Proteintech
          ABL1 Monoclonal Antibody (1E7A5), CoraLite® Plus 488
          View all (58) c-Abl antibodies
          Tech Support
          Cite ABL1 Monoclonal Antibody (1E7A5), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          ABL1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ABL1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          ABL1 Antibody (CL488-68254) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed MCF-7 cells using CoraLite® Plus 488 ABL1 antibody (CL488-68254, Clone: 1E7A5) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          ABL1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ABL1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          Product Details
          CL488-68254
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1E7A5
          Immunogen
          ABL1 fusion protein Ag26152
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: MIMESSPGS SPPNLTPKPL RRQVTVAPAS GLPHKEEAGK GSALGTPAAA EPVTPTSKAG SGAPGGTSKG PAEESRVRRH KHSSESPGRD KGKLSRLKPA PP
          Target Information
          The ABL1 proto-oncogene encodes a cytoplasmic and nuclear protein tyrosine kinase that has been implicated in processes of cell differentiation, cell division, cell adhesion, and stress response. Activity of c-Abl protein is negatively regulated by its SH3 domain, and deletion of the SH3 domain turns c-Abl into an oncogene. The DNA-binding activity of the ubiquitously expressed ABL1 tyrosine kinase is regulated by CDC2-mediated phosphorylation, suggesting a cell cycle function for c-Abl. In chronic myelogenous leukemia and a subset of acute lymphoblastic leukemias, the c-Abl proto oncogene undergoes a (9;22) chromosomal translocation producing a novel rearranged chromosome (the Philadelphia chromosome). As the result of the fusion of c-Abl sequences from chromosome 9 to the Bcr gene on chromosome 22. The c-Abl oncogene was initially identified as the viral transforming gene of Abelson murine leukemia virus (A-MuLV). c-ABL potentially regulates DNA repair by activating the proapoptotic pathway when the DNA damage is too severe to be repaired.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Abelson tyrosine-protein kinase 1; Abl 1 antib; ABL kinase domain; abl protein; ABL protooncogene 1 nonreceptor tyrosine kinase; ABL1; ABL2; ABLL; ARG; B30; BCR-ABL1 p190; BCR/ABL e8a2 fusion; BCR/ABL variant p190 fusion protein; BCR/ABL variant-p210 fusion protein; BCR/ABL1 e1a2 fusion protein; BCR/ABL1 fusion; BCR/ABL1 fusion protein e3a1; bcr/c-abl oncogene protein; BCR::ABL1 fusion protein; c-abl oncogene 1, receptor tyrosine kinase; chimeric BCR::ABL1 protein; H1681-BCR/ABL variant p210 fusion protein; non-receptor tyrosine kinase; p190; proto-oncogene c-Abl; proto-oncogene tyrosine-protein kinase ABL1; RP11-83J21.1; Tyrosine kinase ARG; tyrosine kinase protein; unnamed protein product; v-abl Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1
          View more View less
          Gene Aliases: ABL; BCR-ABL; bcr/abl; c-ABL; c-ABL1; CHDSKM; JTK7; p150; v-abl
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P00519
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 25
          View more View less
          Function(s)
          magnesium ion binding four-way junction DNA binding bubble DNA binding phosphotyrosine binding DNA binding transcription coactivator activity actin monomer binding nicotinate-nucleotide adenylyltransferase activity protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity protein tyrosine kinase activity non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity protein kinase C binding protein binding ATP binding enzyme activator activity kinase activity enzyme binding protein kinase binding protein domain specific binding syntaxin binding manganese ion binding neuropilin binding SH2 domain binding protein serine/threonine kinase activator activity ephrin receptor binding actin filament binding mitogen-activated protein kinase binding proline-rich region binding delta-catenin binding supercoiled DNA binding sequence-specific double-stranded DNA binding
          Process(es)
          mitotic cell cycle immune effector process immune response-activating cell surface receptor signaling pathway mismatch repair regulation of transcription, DNA-templated phagocytosis cellular response to DNA damage stimulus response to oxidative stress epidermal growth factor receptor signaling pathway positive regulation of cytosolic calcium ion concentration integrin-mediated signaling pathway learning or memory associative learning intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage response to xenobiotic stimulus regulation of gene expression regulation of autophagy positive regulation of endothelial cell migration actin cytoskeleton organization actin filament polymerization regulation of endocytosis regulation of cell adhesion regulation of axon extension phospholipase C-inhibiting G-protein coupled receptor signaling pathway regulation of microtubule polymerization regulation of Cdc42 protein signal transduction regulation of actin cytoskeleton organization cellular response to oxidative stress response to endoplasmic reticulum stress intracellular signal transduction platelet-derived growth factor receptor-beta signaling pathway protein modification process Fc-gamma receptor signaling pathway involved in phagocytosis neuropilin signaling pathway signal transduction in response to DNA damage positive regulation of apoptotic process positive regulation of neuron apoptotic process endothelial cell migration regulation of T cell differentiation regulation of cell differentiation positive regulation of cell adhesion positive regulation of vasoconstriction positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter platelet-derived growth factor receptor signaling pathway ephrin receptor signaling pathway positive regulation of fibroblast proliferation negative regulation of ubiquitin-protein transferase activity myoblast proliferation positive regulation of stress fiber assembly regulation of cell cycle mitochondrial depolarization positive regulation of focal adhesion assembly cardiac muscle cell proliferation cellular response to hydrogen peroxide DNA conformation change cellular response to transforming growth factor beta stimulus response to epinephrine positive regulation of cell migration involved in sprouting angiogenesis vascular endothelial cell response to oscillatory fluid shear stress regulation of postsynaptic specialization assembly positive regulation of phospholipase C/protein kinase C signal transduction positive regulation of dendrite development positive regulation of substrate adhesion-dependent cell spreading negative regulation of long-term synaptic potentiation cellular response to oxygen-containing compound regulation of hematopoietic stem cell differentiation positive regulation of intracellular signal transduction positive regulation of extracellular matrix organization glomerular visceral epithelial cell apoptotic process cellular response to dopamine positive regulation of establishment of T cell polarity protein localization to cytoplasmic microtubule plus-end regulation of modification of synaptic structure positive regulation of blood vessel branching negative regulation of double-strand break repair via homologous recombination regulation of cell motility positive regulation of T cell migration
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-5799cd5976-5rqsh:80/100.66.74.151:80.
          git-commit: e30ab741173a2eb62411af663260592d4bdb9634
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.55.0-2026.07.30-1.0