  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • ICAM-1 (CD54) Antibodies
          Proteintech
          CD54 Monoclonal Antibody (YN1/1.7.4), FITC
          View all (204) ICAM-1 (CD54) antibodies
          Tech Support
          Cite CD54 Monoclonal Antibody (YN1/1.7.4), FITC
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD54 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD54 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CD54 Antibody (FITC-65066500UG) in Flow
          1X10^6 C57BL/6 Mouse splenocytes were surface stained with 1.00 µg FITC Anti-Mouse CD54 (Product # FITC-65066500UG), Clone: YN1/1.7.4) (red) or 1.00 µg isotype control antibody (blue). Cells were not fixed. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD54 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD54 Monoclonal Antibody (YN1/1.7.4), FITC
          Product Details
          FITC-65066500UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse
          Host/Isotype
          Rat / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          YN1/1.7.4
          Conjugate
          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • APC 
          • CoraLite Plus 488
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          498/517 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          500 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.2
          Contains
          0.1% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          ICAM-1 (CD54) is an 85-110 kDa single-chain type 1 integral membrane glycoprotein with an extracellular domain of five immunoglobulin superfamily repeats, a transmembrane region and a cytoplasmic domain. ICAM-1 has 7 potential N-linked glycosylation sites and shares considerable amino acid sequence homology with ICAM-3 (CD50) and ICAM-2 (CD102). ICAM-1 binds to integrins of type CD11a/CD18 (leukocyte adhesion molecule, LFA-1), or CD11b/CD18 (Mac-1) and is exploited by Rhinovirus as a receptor. ICAM-1 is expressed by activated endothelial cells and detected on epithelial cells, fibroblasts, chondrocytes, B lymphocytes, T lymphocytes (low), monocytes, macrophages, dendritic cells and neutrophils, with lower levels that increase upon inflammation. ICAM-1 is also detected in some carcinoma and melanoma cells. Soluble ICAM-1 is detectable in the plasma and is elevated in patients with various inflammatory syndromes.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD54; Human rhinovirus receptor; ICAM-1; Intercellular adhesion molecule 1; Ly 47; MALA-2; MALA2; MyD10; sCD54; soluble CD54; Surface antigen of activated B cells
          View more View less
          Gene Aliases: CD54; Icam-1; Icam1; Ly-47; MALA-2
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) P13597
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 15894
          View more View less
          Function(s)
          integrin binding protein complex binding
          Process(es)
          T cell activation via T cell receptor contact with antigen bound to MHC molecule on antigen presenting cell acute inflammatory response to antigenic stimulus T cell antigen processing and presentation positive regulation of cellular extravasation cell adhesion leukocyte cell-cell adhesion sensory perception of sound regulation of cell shape single organismal cell-cell adhesion regulation of cell adhesion positive regulation of actin filament polymerization cell adhesion mediated by integrin positive regulation of GTPase activity adhesion of symbiont to host positive regulation of nitric oxide biosynthetic process positive regulation of vasoconstriction receptor-mediated virion attachment to host cell positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity negative regulation of calcium ion transport establishment of endothelial barrier positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to glucose stimulus establishment of Sertoli cell barrier regulation of ruffle assembly negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors negative regulation of endothelial cell apoptotic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline