    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • ICAM-1 (CD54) Antibodies
          Proteintech
          ICAM-1/CD54 Monoclonal Antibody (YN1/1.7.4), CoraLite® Plus 488
          View all (204) ICAM-1 (CD54) antibodies
          Tech Support
          Cite ICAM-1/CD54 Monoclonal Antibody (YN1/1.7.4), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          ICAM-1/CD54 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          ICAM-1/CD54 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          ICAM-1/CD54 Antibody (CL488-65066) in Flow
          1X10^6 mouse splenocytes were surface stained with 1 µg CoraLite Plus 488 Anti-Mouse CD54 (CL488-65066, Clone: YN1/1.7.4) (red) or isotype control (blue). Cells were not fixed. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          ICAM-1/CD54 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          CL488-65066
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          1 µg per 10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse
          Host/Isotype
          Rat / IgG2b, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          YN1/1.7.4
          Immunogen
          Mouse NS-1 cells
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • APC 
          • FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          500 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA
          Contains
          0.1% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          ICAM-1 (CD54) is an 85-110 kDa single-chain type 1 integral membrane glycoprotein with an extracellular domain of five immunoglobulin superfamily repeats, a transmembrane region and a cytoplasmic domain. ICAM-1 has 7 potential N-linked glycosylation sites and shares considerable amino acid sequence homology with ICAM-3 (CD50) and ICAM-2 (CD102). ICAM-1 binds to integrins of type CD11a/CD18 (leukocyte adhesion molecule, LFA-1), or CD11b/CD18 (Mac-1) and is exploited by Rhinovirus as a receptor. ICAM-1 is expressed by activated endothelial cells and detected on epithelial cells, fibroblasts, chondrocytes, B lymphocytes, T lymphocytes (low), monocytes, macrophages, dendritic cells and neutrophils, with lower levels that increase upon inflammation. ICAM-1 is also detected in some carcinoma and melanoma cells. Soluble ICAM-1 is detectable in the plasma and is elevated in patients with various inflammatory syndromes.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD54; Human rhinovirus receptor; ICAM-1; Intercellular adhesion molecule 1; Ly 47; MALA-2; MALA2; MyD10; sCD54; soluble CD54; Surface antigen of activated B cells
          View more View less
          Gene Aliases: CD54; Icam-1; Icam1; Ly-47; MALA-2
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) P13597
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 15894
          View more View less
          Function(s)
          integrin binding protein complex binding
          Process(es)
          T cell activation via T cell receptor contact with antigen bound to MHC molecule on antigen presenting cell acute inflammatory response to antigenic stimulus T cell antigen processing and presentation positive regulation of cellular extravasation cell adhesion leukocyte cell-cell adhesion sensory perception of sound regulation of cell shape single organismal cell-cell adhesion regulation of cell adhesion positive regulation of actin filament polymerization cell adhesion mediated by integrin positive regulation of GTPase activity adhesion of symbiont to host positive regulation of nitric oxide biosynthetic process positive regulation of vasoconstriction receptor-mediated virion attachment to host cell positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity negative regulation of calcium ion transport establishment of endothelial barrier positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to glucose stimulus establishment of Sertoli cell barrier regulation of ruffle assembly negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors negative regulation of endothelial cell apoptotic process
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline