  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • ICAM-1 (CD54) Antibodies
          Proteintech
          CD54 Monoclonal Antibody (YN1/1.7.4), APC
          View all (204) ICAM-1 (CD54) antibodies
          Tech Support
          Cite CD54 Monoclonal Antibody (YN1/1.7.4), APC
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD54 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD54 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CD54 Antibody (APC-65066-100UG) in Flow
          1X10^6 C57BL/6 Mouse splenocytes were surface stained with 0.20 µg APC-Anti-Mouse CD54 (Product # APC-65066-100UG), clone YN1/1.7.4) (red) or 0.20 µg APC-Rat IgG2b isotype control (blue). Cells were not fixed. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD54 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD54 Monoclonal Antibody (YN1/1.7.4), APC
          Product Details
          APC-65066-100UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse
          Host/Isotype
          Rat / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          YN1/1.7.4
          Conjugate
          APC APC APC
          • Unconjugated
          • CoraLite Plus 488
          • FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          651/660 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.2
          Contains
          0.1% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          ICAM-1 (CD54) is an 85-110 kDa single-chain type 1 integral membrane glycoprotein with an extracellular domain of five immunoglobulin superfamily repeats, a transmembrane region and a cytoplasmic domain. ICAM-1 has 7 potential N-linked glycosylation sites and shares considerable amino acid sequence homology with ICAM-3 (CD50) and ICAM-2 (CD102). ICAM-1 binds to integrins of type CD11a/CD18 (leukocyte adhesion molecule, LFA-1), or CD11b/CD18 (Mac-1) and is exploited by Rhinovirus as a receptor. ICAM-1 is expressed by activated endothelial cells and detected on epithelial cells, fibroblasts, chondrocytes, B lymphocytes, T lymphocytes (low), monocytes, macrophages, dendritic cells and neutrophils, with lower levels that increase upon inflammation. ICAM-1 is also detected in some carcinoma and melanoma cells. Soluble ICAM-1 is detectable in the plasma and is elevated in patients with various inflammatory syndromes.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD54; Human rhinovirus receptor; ICAM-1; Intercellular adhesion molecule 1; Ly 47; MALA-2; MALA2; MyD10; sCD54; soluble CD54; Surface antigen of activated B cells
          View more View less
          Gene Aliases: CD54; Icam-1; Icam1; Ly-47; MALA-2
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) P13597
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 15894
          View more View less
          Function(s)
          integrin binding protein complex binding
          Process(es)
          T cell activation via T cell receptor contact with antigen bound to MHC molecule on antigen presenting cell acute inflammatory response to antigenic stimulus T cell antigen processing and presentation positive regulation of cellular extravasation cell adhesion leukocyte cell-cell adhesion sensory perception of sound regulation of cell shape single organismal cell-cell adhesion regulation of cell adhesion positive regulation of actin filament polymerization cell adhesion mediated by integrin positive regulation of GTPase activity adhesion of symbiont to host positive regulation of nitric oxide biosynthetic process positive regulation of vasoconstriction receptor-mediated virion attachment to host cell positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity negative regulation of calcium ion transport establishment of endothelial barrier positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to glucose stimulus establishment of Sertoli cell barrier regulation of ruffle assembly negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors negative regulation of endothelial cell apoptotic process
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline