    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • DPH2 Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          Abnova
          DPH2 Monoclonal Antibody (3F7)
          View all (24) DPH2 antibodies
          Tech Support
          Cite DPH2 Monoclonal Antibody (3F7)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          DPH2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          DPH2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          DPH2 Antibody (H00001802-M07) in ICC/IF
          Immunofluorescence of monoclonal antibody to DPH2 on HeLa cell. Antibody concentration is 10 µg/mL. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          DPH2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          DPH2 Antibody in Western Blot (WB)
          DPH2 Antibody in ELISA (ELISA)
          DPH2 Monoclonal Antibody (3F7)
          Product Details
          H00001802-M07
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1-5 µg/mL
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          10 µg/mL
          -
          ELISA (ELISA)
          3 ng/mL
          -
          Product Specifications
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          3F7
          Immunogen
          DPH2 (AAH16956, 1 a.a. approximately 489 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          See Label
          Amount
          100 µg
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Sequence of this protein is as follows: MESMFSSPAE AALQRETGVP GLLTPLPDLD GVYELERVAG FVRDLGCERV ALQFPDQLLG DAVAVAARLE ETTGSKMFIL GDTAYGSCCV DVLGAEQAGA QALIHFGPAC LSPPARPLPV AFVLRQRSVA LELCVKAFEA QNPDPKAPVV LLSEPACAHA LEALATLLRP RYLDLLVSSP AFPQPVGSLS PEPMPLERFG RRFPLAPGRR LEEYGAFYVG GSKASPDPDL DPDLSRLLLG WAPGQPFSSC CPDTGKTQDE GARAGRLRAR RRYLVERARD ARVVGLLAGT LGVAQHREAL AHLRNLTQAA GKRSYVLALG RPTPAKLANF PEVDVFVLLA CPLGALAPQL SGSFFQPILA PCELEAACNP AWPPPGLAPH LTHYADLLPG SPFHVALPPP ESELWETPDV SLITGDLRPP PAWKSSNDHG SLALTPRPQL ELAESSPAAS FLSSRSWQGL EPRLGQTPVT EAVSGRRGIA IAYEDEGSG
          Target Information
          This gene is one of two human genes similar to the yeast gene dph2. The yeast gene was identified by its ability to complement a diphthamide mutant strain, and thus probably functions in diphthamide biosynthesis. Diphthamide is a post-translationally modified histidine residue present in elongation factor 2 (EF2) that is the target of diphtheria toxin ADP-ribosylation. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline