  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD85j (ILT2) Antibodies
          Invitrogen
          CD85j (ILT2) Monoclonal Antibody (HP-F1), NovaFluor™ Red 725, eBioscience™
          View all (40) CD85j (ILT2) antibodies
          Tech Support
          Cite CD85j (ILT2) Monoclonal Antibody (HP-F1), NovaFluor™ Red 725, eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD85j (ILT2) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD85j (ILT2) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CD85j (ILT2) Antibody (H043T03R05-A) in Flow
          Normal human peripheral blood cells were unstained (left) or stained with CD85j Monoclonal Antibody, NovaFluor Red 725 (right). All cells were co-stained with CD11b Monoclonal Antibody, Super Bright 780 (Product # 78-0118-42). Total viable cells in the monocyte gate were used for analysis, as determined by LIVE/DEAD Blue (Product # L34962). Data was acquired on a 5-laser Cytek Aurora and unmixed with autofluorescence extraction. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD85j (ILT2) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD85j (ILT2) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          H043T03R05-A
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          5 µL (0.1 µg)/test
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          HP-F1
          Conjugate
          NovaFluor™ Red 725 NovaFluor™ Red 725 NovaFluor™ Red 725
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Brilliant UV 737
          • eFluor 450
          • FITC
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 610-70S
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Blue 690
          • NovaFluor Red 700
          • NovaFluor Yellow 570
          • NovaFluor Yellow 590
          • NovaFluor Yellow 610
          • NovaFluor Yellow 660
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          636/727 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.1 µg/Test
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.2
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          RRID
          AB_3098533
          Product Specific Information
          Description
          The monoclonal antibody HP-F1 recognizes CD85j, also known as ILT2, LILRB1, and LIR1. The monoclonal antibody HP-F1 has been shown to reduce the amount of CD16- dependent cytolytic activity of functional NK cells.
          This product contains 1 vial of NovaFluor conjugate and 1 vial of CellBlox Plus Blocking Buffer.
          Applications Tested
          This HP-F1 antibody has been tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral cells. This can be used at less than or equal to 5 µL (0.1 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Master mixes
          • Master mixes of NFs should be made at 2-8 °C and may be made up to 4 hours ahead of time.
          • We do not recommend storing master mixes containing NovaFluor conjugates overnight or longer.
          Whole Blood compatibility
          • When utilizing whole blood (as opposed to density-gradient-purified PBMC), we recommend lysing red blood cells in bulk prior to staining with NovaFluor conjugates.
          • See the Bulk Lysis of Human Whole Blood protocol here.
          • Staining of whole blood with NovaFluor conjugates followed by lysis of red blood cells may result in higher-than-expected background staining.
          Viability dye compatibility
          • NovaFluor dyes are not compatible with DNA intercalating viability dyes.
          • Do not use viability dyes such as propidium iodide, 7-actinomycin D (7-AAD) and DAPI. Invitrogen LIVE/DEAD Fixable Dead Cell stains are recommended for use with NovaFluor dyes.
          CellBlox Plus Blocking Buffer
          • This NovaFluor conjugate comes with CellBlox Plus Blocking Buffer (for 25 µg or 25 test products, Cat. No. C001T02F01; for 100 µg or 100 test, Cat. No. C001T03F01), essential for optimal staining.
          • Use CellBlox Plus Blocking Buffer in all experiments with NovaFluor conjugates.
          • Add 5 µL per sample to antibody cocktails/master mixes (regardless of how many Novafluor-conjugated antibodies are present) before combining with cells.
          • CellBlox Plus Blocking Buffer is compatible with either Super Bright Complete Blocking Buffer or Brilliant Stain Buffer and can be used in antibody cocktails/master mixes with those reagents.
          • For single-color controls, use 5 µL of CellBlox Plus Blocking Buffer per 100 µL of cell sample (10^3 to 10^8 cells).
          NovaFluor conjugates are based on Phiton technology utilizing novel fluorophore-containing nucleic acid dye structures that allow for engineered fluorescent signatures with consideration for spillover and spread impacts. Learn more
          Excitation: 636 nm; Emission: 727 nm; Laser: 633-640 nm (Red) Laser
          Target Information
          CD85j, also known as a member of the leukocyte immunoglobulin-like receptor (LIR) family, is a single transmembrane glycoprotein with a long cytoplasmic domain containing four immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motifs (ITIMs). These motifs signal through interactions with SHP-1, transducing negative signals that inhibit immune response stimulation. CD85j is expressed on myeloid cells such as monocytes and dendritic cells, as well as on subsets of lymphoid cells including NK, T, and B cells. The expression of CD85j is correlated with leukemias such as acute lymphoblastic leukemia (ALL) and chronic lymphocytic leukemia (CLL). On CD8+ cells, CD85j expression is associated with effector cell function and plays a significant role in viral infections, including HIV, Epstein-Barr virus, and cytomegalovirus (CMV). CD85j binds to MHC class I molecules, including HLA-G, A, F, B27, E, and F, on antigen-presenting cells. The receptor helps control inflammatory responses and cytotoxicity, focusing the immune response and limiting autoreactivity. CD85j belongs to the subfamily B class of LIR receptors, which contain two or four extracellular immunoglobulin domains, a transmembrane domain, and multiple transcript variants encoding different isoforms have been identified for this gene. Its gene is located in a cluster at chromosomal region 19q13.4.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD85 antigen-like family member J; CD85j; Ig-like transcript 2; ILT-2; ILT2a; allelic form of ILT2; ILT2b; alternatively spliced form of ILT2; ILT2c; alternatively spliced form of ILT2; immunoglobulin heavy chain variable region; Immunoglobulin-like transcript 2; leucocyte Ig-like receptor B1; Leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 1; leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily B (with TM and ITIM domains), member 1; LIR-1; MIR-7; Monocyte/macrophage immunoglobulin-like receptor 7; myeloid inhibitory receptor 7; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD85J; ILT-2; ILT2; LILRB1; LIR-1; LIR1; MIR-7; MIR7; PIR-B; PIRB
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q8NHL6
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 10859
          View more View less
          Function(s)
          beta-amyloid binding protein binding protein phosphatase 1 binding MHC class Ib protein complex binding MHC class Ib protein binding HLA-A specific inhibitory MHC class I receptor activity HLA-B specific inhibitory MHC class I receptor activity MHC class I receptor activity MHC class Ib receptor activity inhibitory MHC class I receptor activity SH2 domain binding MHC class I protein binding protein homodimerization activity
          Process(es)
          negative regulation of T cell mediated cytotoxicity positive regulation of defense response to virus by host adaptive immune response T cell proliferation involved in immune response immune system process negative regulation of cytokine production involved in immune response immune response-regulating signaling pathway immune response-inhibiting cell surface receptor signaling pathway Fc receptor mediated inhibitory signaling pathway signal transduction cell surface receptor signaling pathway response to virus positive regulation of gene expression negative regulation of serotonin secretion receptor internalization negative regulation of interferon-beta production negative regulation of interferon-gamma production negative regulation of interleukin-10 production negative regulation of interleukin-12 production negative regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of interferon-gamma production negative regulation of mononuclear cell proliferation negative regulation of T cell proliferation positive regulation of apoptotic process negative regulation of cell cycle negative regulation of endocytosis positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity negative regulation of alpha-beta T cell activation defense response to virus negative regulation of calcium ion transport positive regulation of macrophage cytokine production cellular response to lipopolysaccharide negative regulation of transforming growth factor beta production dendritic cell differentiation interleukin-10-mediated signaling pathway negative regulation of dendritic cell apoptotic process negative regulation of CD8-positive, alpha-beta T cell activation negative regulation of T cell activation via T cell receptor contact with antigen bound to MHC molecule on antigen presenting cell positive regulation of gamma-delta T cell activation involved in immune response negative regulation of dendritic cell differentiation negative regulation of osteoclast development
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline