  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • LAG-3 (CD223) Antibodies
          Invitrogen
          CD223 (LAG-3) Monoclonal Antibody (3DS223H), NovaFluor™ Red 700, eBioscience™
          View all (126) LAG-3 (CD223) antibodies
          Tech Support
          Cite CD223 (LAG-3) Monoclonal Antibody (3DS223H), NovaFluor™ Red 700, eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          CD223 (LAG-3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD223 (LAG-3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          CD223 (LAG-3) Antibody (H048T03R03-A) in Flow
          3-day Anti-Human CD3 and CD28 Functional Grade Purified (Product # 16-0037-81 and Product # 16-0289-81)-stimulated normal human peripheral blood cells were unstained (left) or stained with CD223 Monoclonal Antibody, NovaFluor Red 700 (right). All cells were co-stained with CD8a Monoclonal Antibody, eFluor 450 (Product # 48-0086-42). Total viable cells in the lymphocyte gate were used for analysis, as determined by LIVE/DEAD Blue (Product # L34962). Data was acquired on a 5-laser Cytek Aurora and unmixed with autofluorescence extraction. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD223 (LAG-3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD223 (LAG-3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD223 (LAG-3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          H048T03R03-A
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          5 µL (0.4 µg)/test
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          3DS223H
          Conjugate
          NovaFluor™ Red 700 NovaFluor™ Red 700 NovaFluor™ Red 700
          • Alexa Fluor 514 
          • Alexa Fluor 647 
          • Alexa Fluor 660 
          • Alexa Fluor 700 
          • Alexa Fluor Plus 488 
          • Alexa Fluor Plus 555 
          • Alexa Fluor Plus 647 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • eFluor 506
          • FITC
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Yellow 590
          • NovaFluor Yellow 610
          • NovaFluor Yellow 700
          • NovaFluor Yellow 730
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          637/701 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.4 µg/Test
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.2
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          RRID
          AB_3098579
          Product Specific Information
          Description
          This 3DS223H monoclonal antibody recognizes human CD223 also known as Lymphocyte Activation Gene 3 (LAG-3). Coexpression of LAG-3 and CD49b has been proposed to identify human and mouse Type 1 regulatory T cells (Tr1 cells). This 3DS223H antibody will recognize a formaldehyde-fixed epitope.
          This product contains 1 vial of NovaFluor conjugate and 1 vial of CellBlox Plus Blocking Buffer.
          Applications Tested
          This 3DS223H antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of stimulated normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (0.06 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.
          Master mixes
          • Master mixes of NFs should be made at 2-8 °C and may be made up to 4 hours ahead of time.
          • We do not recommend storing master mixes containing NovaFluor conjugates overnight or longer.
          Whole Blood compatibility
          • When utilizing whole blood (as opposed to density-gradient-purified PBMC), we recommend lysing red blood cells in bulk prior to staining with NovaFluor conjugates.
          • See the Bulk Lysis of Human Whole Blood protocol here.
          • Staining of whole blood with NovaFluor conjugates followed by lysis of red blood cells may result in higher-than-expected background staining.
          Viability dye compatibility
          • NovaFluor dyes are not compatible with DNA intercalating viability dyes.
          • Do not use viability dyes such as propidium iodide, 7-actinomycin D (7-AAD) and DAPI. Invitrogen LIVE/DEAD Fixable Dead Cell stains are recommended for use with NovaFluor dyes.
          CellBlox Plus Blocking Buffer
          • This NovaFluor conjugate comes with CellBlox Plus Blocking Buffer (for 25 µg or 25 test products, Cat. No. C001T02F01; for 100 µg or 100 test, Cat. No. C001T03F01), essential for optimal staining.
          • Use CellBlox Plus Blocking Buffer in all experiments with NovaFluor conjugates.
          • Add 5 µL per sample to antibody cocktails/master mixes (regardless of how many Novafluor-conjugated antibodies are present) before combining with cells.
          • CellBlox Plus Blocking Buffer is compatible with either Super Bright Complete Blocking Buffer or Brilliant Stain Buffer and can be used in antibody cocktails/master mixes with those reagents.
          • For single-color controls, use 5 µL of CellBlox Plus Blocking Buffer per 100 µL of cell sample (10^3 to 10^8 cells).
          NovaFluor conjugates are based on Phiton technology utilizing novel fluorophore-containing nucleic acid dye structures that allow for engineered fluorescent signatures with consideration for spillover and spread impacts. Learn more
          Excitation: 637 nm; Emission: 701 nm; Laser: 633-640 nm (Red) Laser
          Target Information
          LAG-3 is a 70-kDa surface glycoprotein in the immunoglobulin superfamily, with structural homology to CD4. It binds to MHC class II molecules with higher affinity than CD4 and is involved in the negative regulation of T cell activation and homeostatic proliferation. LAG-3 is expressed on the surface of activated T cells, including regulatory T cells, and NK cells. Notably, CD8+ T cells express LAG-3 at significantly higher levels than CD4+ T cells. Additionally, the coexpression of LAG-3 and CD49b has been proposed as a marker for identifying Type 1 regulatory T cells (Tr1 cells) in both humans and mice. This highlights LAG-3s role in immune regulation and its potential as a target for therapeutic interventions in immune-related conditions.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD223; LAG-3; Lymphocyte activation gene 3 protein; lymphocyte-activation gene 3; sLAG 3; sLAG3; soluble LAG 3lymphocyte activating 3; soluble LAG3; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD223; FDC; LAG3
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P18627
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3902
          View more View less
          Function(s)
          antigen binding transmembrane signaling receptor activity protein binding MHC class II protein binding
          Process(es)
          adaptive immune response plasmacytoid dendritic cell activation immune system process cell surface receptor signaling pathway negative regulation of interleukin-2 production T cell activation natural killer cell mediated cytotoxicity innate immune response negative regulation of regulatory T cell differentiation positive regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity regulation of immune response negative regulation of T cell activation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline