  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Ly-6G/Ly-6C Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          Invitrogen
          Ly-6G/Ly-6C Monoclonal Antibody (RB6-8C5), NovaFluor™ Blue 660-120S, eBioscience™
          View all (58) Ly-6G/Ly-6C antibodies
          Tech Support
          Cite Ly-6G/Ly-6C Monoclonal Antibody (RB6-8C5), NovaFluor™ Blue 660-120S, eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          Ly-6G/Ly-6C Antibody (M016T02B08) in Flow
          C57BL/6 mouse splenocytes were either left unstained (blue histogram) or stained with 0.1 µg of Ly-6G/Ly-6C Monoclonal Antibody, NovaFluor Blue 660-120S (Product # m016t02b08) (purple histogram). Total viable cells were used for analysis, as determined by LIVE/DEAD Blue (Product # L34962). Data was acquired on a 5-laser Cytek Aurora. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          M016T02B08
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          0.1 µg/test
          -
          Product Specifications
          Host/Isotype
          Rat / IgG2b, kappa
          Recommended Isotype Control
          Rat IgG2b kappa Isotype Control (eB149/10H5), NovaFluor™ Blue 660-120S, eBioscience™
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          RB6-8C5
          Conjugate
          NovaFluor™ Blue 660-120S NovaFluor™ Blue 660-120S NovaFluor™ Blue 660-120S
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 561
          • Alexa Fluor 660 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • eFluor 506
          • eFluor 660
          • FITC
          • Functional Grade
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine5.5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          492/665 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.1 mg/mL
          Amount
          25 µg
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Wet ice
          RRID
          AB_2910815
          Product Specific Information
          Description: The RB6-8C5 monoclonal antibody reacts with mouse Ly-6G, a 21-25 kDa protein also known as the myeloid differentiation antigen Gr-1. A GPI-linked protein, Gr-1 is expressed by the myeloid lineage in a developmentally regulated manner in the bone marrow. While monocytes only express Gr-1 transiently during their bone marrow development, the expression of Gr-1 on bone marrow granulocytes as well as on peripheral neutrophils is a good marker for these populations.
          eBioscience testing indicates that in the bone marrow and lysed whole blood, the antibody clone RB6-8C5 also stains cells that express the highest levels of Ly6c (as defined by staining with antibody clone HK1.4). It is recommended that 1A8-Ly6G (cat. 9668) be used when looking at Ly-6G specific targets.
          eBioscience testing indicates that in the bone marrow and lysed whole blood, the antibody clone RB6-8C5 also stains cells that express the highest levels of Ly6c (as defined by staining with antibody clone HK1.4). It is recommended that 1A8-Ly6G (cat. 9668) be used when looking at Ly-6G specific targets.
          Applications Reported: The RB6-8C5 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.
          Applications Tested: The RB6-8C5 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse bone marrow cells and splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.4 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Each NovaFluor conjugate or kit is shipped with CellBlox Blocking Buffer. Use this buffer whenever staining with NovaFluor conjugates, including single-color compensation controls using cells. Whenever possible, we recommend adding CellBlox Blocking Buffer to antibody cocktails/master mixes prior to combining with cells. Add 5 µL per sample (regardless of the number of NovaFluors in your panel) to use the antibody cocktail as intended. For single-color controls, use 5 µL of CellBlox Blocking Buffer per 100µL of cell sample containing 10^3 to 10^8 cells.
          Excitation: 509 nm; Emission: 665 nm; Laser: 488 nm (Blue) Laser
          NovaFluor conjugates are based on Phiton™ technology utilizing novel nucleic acid dye structures that allow for engineered fluorescent signatures with consideration for spillover and spread impacts. Learn more
          Target Information
          Granulocytes are a category of white blood cells characterised by the presence of granules in their cytoplasm. They are also called polymorphonuclear leukocytes (PMN or PML) because of the varying shapes of the nucleus, which is usually lobed into three segments. In common parlance, the term polymorphonuclear leukocyte often refers specifically to neutrophil granulocytes, the most abundant of the granulocytes. Granulocytes or PMN are released from the bone marrow by the regulatory complement proteins.
          How to use the Panel Builder
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline