  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD61 (Integrin beta 3) Antibodies
          Invitrogen
          CD61 (Integrin beta 3) Monoclonal Antibody (2C9.G3), NovaFluor™ Red 725, eBioscience™
          View all (95) CD61 (Integrin beta 3) antibodies
          Tech Support
          Cite CD61 (Integrin beta 3) Monoclonal Antibody (2C9.G3), NovaFluor™ Red 725, eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD61 (Integrin beta 3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD61 (Integrin beta 3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CD61 (Integrin beta 3) Antibody (M053T03R05-A) in Flow
          C57BL/6 mouse bone marrow were either left unstained (blue histogram) or stained with 0.05 µg of CD61 (Integrin beta 3) Monoclonal Antibody, NovaFluor Red 725 (purple histogram). Total viable cells in the lymphoid (left) or myeloid (right) gates were used for analysis, as determined by LIVE/DEAD Blue (Product # L34962). Data was acquired on a 5-laser Cytek Aurora and unmixed with autofluorescence extraction... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD61 (Integrin beta 3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD61 (Integrin beta 3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          M053T03R05-A
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          0.05 µg/test
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Armenian hamster / IgG
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          2C9.G3
          Conjugate
          NovaFluor™ Red 725 NovaFluor™ Red 725 NovaFluor™ Red 725
          • Unconjugated
          • APC 
          • Biotin 
          • FITC
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 610-70S
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Yellow 570
          • NovaFluor Yellow 660
          • NovaFluor Yellow 730
          • NovaFluor Yellow 755
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          636/727 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.2
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          RRID
          AB_3099249
          Product Specific Information
          Description
          The 2C9.G3 (HMb3-1) monoclonal antibody reacts with mouse and rat CD61, also known as the integrin beta3.
          This product contains 1 vial of NovaFluor conjugate and 1 vial of CellBlox Plus Blocking Buffer.
          Applications Tested
          The 2C9.G3 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes and bone marrow cells. This can be used at less than or equal to 0.05 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Master mixes
          • Master mixes of NFs should be made at 2-8 °C and may be made up to 4 hours ahead of time.
          • We do not recommend storing master mixes containing NovaFluor conjugates overnight or longer.
          Whole Blood compatibility
          • When utilizing whole blood (as opposed to density-gradient-purified PBMC), we recommend lysing red blood cells in bulk prior to staining with NovaFluor conjugates.
          • See the Bulk Lysis of Human Whole Blood protocol here.
          • Staining of whole blood with NovaFluor conjugates followed by lysis of red blood cells may result in higher-than-expected background staining.
          Viability dye compatibility
          • NovaFluor dyes are not compatible with DNA intercalating viability dyes.
          • Do not use viability dyes such as propidium iodide, 7-actinomycin D (7-AAD) and DAPI. Invitrogen LIVE/DEAD Fixable Dead Cell stains are recommended for use with NovaFluor dyes.
          CellBlox Plus Blocking Buffer
          • This NovaFluor conjugate comes with CellBlox Plus Blocking Buffer (for 25 µg or 25 test products, Cat. No. C001T02F01; for 100 µg or 100 test, Cat. No. C001T03F01), essential for optimal staining.
          • Use CellBlox Plus Blocking Buffer in all experiments with NovaFluor conjugates.
          • Add 5 µL per sample to antibody cocktails/master mixes (regardless of how many Novafluor-conjugated antibodies are present) before combining with cells.
          • CellBlox Plus Blocking Buffer is compatible with either Super Bright Complete Blocking Buffer or Brilliant Stain Buffer and can be used in antibody cocktails/master mixes with those reagents.
          • For single-color controls, use 5 µL of CellBlox Plus Blocking Buffer per 100 µL of cell sample (10^3 to 10^8 cells).
          NovaFluor conjugates are based on Phiton technology utilizing novel fluorophore-containing nucleic acid dye structures that allow for engineered fluorescent signatures with consideration for spillover and spread impacts. Learn more
          Excitation: 636 nm; Emission: 727 nm; Laser: 633-640 nm (Red) Laser
          Target Information
          CD61, also known as GPIIIa or ITGB3, is a 105 kDa glycoprotein expressed on activated T cells, granulocytes, megakaryocytes, platelets, and their precursors. It plays a crucial role in platelet aggregation and functions as a receptor for fibrinogen, fibronectin, von Willebrand factor, vitronectin, and thrombospondin. CD61 forms heterodimeric complexes by associating non-covalently with integrin alpha subunits: alphaV (CD51) to create the Vitronectin Receptor and alphaIIb (CD41) to form gpIIb/IIIa. These complexes are responsible for adhesion to extracellular matrix components, facilitating cell adhesion and cell-surface mediated signaling. CD61 is expressed on platelets and megakaryocytes in association with CD41, and on endothelial cells, monocytes, and osteoclasts in association with CD51. The protein product of CD61 is composed of an alpha chain and a beta chain, which can combine with multiple partners to form different integrins. Its involvement in cell adhesion and signaling underscores its importance in normal physiological processes. Dysfunction of CD61 is associated with diseases such as Glanzmann Thrombasthenia and Platelet type-16 Bleeding Disorder, highlighting its critical role in hemostasis and platelet function.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD61; GPIIIa; integrin beta 3 (Cd61); Integrin beta-3; platelet gpIIIa; Platelet membrane glycoprotein IIIa
          View more View less
          Gene Aliases: CD61; GP3A; INGRB3; Itgb3
          View more View less
          UniProt ID: (Rat) Q8R2H2, (Mouse) O54890
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Rat) 29302, (Mouse) 16416
          View more View less
          Function(s)
          fibronectin binding protease binding protein disulfide isomerase activity integrin binding protein binding peptide binding identical protein binding vascular endothelial growth factor receptor 2 binding cell adhesion molecule binding extracellular matrix binding fibrinogen binding receptor activity integrin
          Process(es)
          positive regulation of endothelial cell proliferation positive regulation of leukocyte migration protein folding cellular calcium ion homeostasis cell-substrate junction assembly cell adhesion cell-matrix adhesion integrin-mediated signaling pathway embryo implantation regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway response to radiation positive regulation of endothelial cell migration negative regulation of macrophage derived foam cell differentiation positive regulation of fibroblast migration negative regulation of lipid storage response to activity smooth muscle cell migration positive regulation of smooth muscle cell migration cell growth cell migration platelet activation regulation of cell migration positive regulation of cell migration cell-substrate adhesion activation of protein kinase activity negative regulation of lipid transport positive regulation of cell adhesion mediated by integrin positive regulation of osteoblast proliferation heterotypic cell-cell adhesion substrate adhesion-dependent cell spreading cellular response to drug response to platelet-derived growth factor apolipoprotein A-I-mediated signaling pathway positive regulation of MAPK cascade negative regulation of low-density lipoprotein particle receptor biosynthetic process positive regulation of angiogenesis positive regulation of bone resorption viral entry into host cell mesodermal cell differentiation positive regulation of smooth muscle cell proliferation positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation negative regulation of lipoprotein metabolic process negative chemotaxis regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol negative regulation of cell death positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade platelet aggregation cellular response to mechanical stimulus positive regulation of glomerular mesangial cell proliferation positive regulation of adenylate cyclase-inhibiting opioid receptor signaling pathway cellular response to insulin-like growth factor stimulus positive regulation of osteoclast differentiation cell projection morphogenesis angiogenesis involved in wound healing
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline