    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • TLR4 (CD284) Antibodies
          Invitrogen
          TLR4 Monoclonal Antibody (MTS510), FITC
          1 Reference
          View all (72) TLR4 (CD284) antibodies
          Tech Support
          Cite TLR4 Monoclonal Antibody (MTS510), FITC
          Additional Information:
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          TLR4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          TLR4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          TLR4 Antibody (MA5-16212) in Flow
          Flow cytometry analysis of TLR4 in mouse splenocytes. Samples were incubated with TLR4 monoclonal antibody (Product # MA5-16212) using a dilution of 2 µg. Cells were stimulated with 1 µg/mL anti-CD3 for 72 hours. Shaded histogram represents cells without antibody, green represents rat IgG2a FITC isotype control, red represents this antibody. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          TLR4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TLR4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TLR4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          TLR4 Monoclonal Antibody (MTS510), FITC
          Product Details
          MA5-16212
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:100-1:2,000
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:10-1:500
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1 µL/10^6 cells
          View 1 publication 1 publication
          ELISA (ELISA)
          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Published species
          Mouse
          Host/Isotype
          Rat / IgG2a, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          MTS510
          Immunogen
          Ba/F3 cell line expressing mouse TLR4 and MD-2.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FITC FITC FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          498/517 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.88 mg/mL
          Amount
          88 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          50mM sodium borate
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2537730
          Target Information
          TLR4 is member of the Toll like receptor (TLR) family which plays a fundamental role in pathogen recognition and activation of innate immunity. TLRs are highly conserved from Drosophila to humans and share structural and functional similarities. This receptor is most abundantly expressed in placenta, and in myelomonocytic subpopulation of the leukocytes. Mammalian cells respond to LPS by activating TLR4. TLR4 belongs to the multi-protein complex of lipopolysaccharide (LPS) receptor, containing CD14, LY96 and TLR4, and is involved in signal transduction events induced by lipopolysaccharide (LPS) found in most gram-negative bacteria. TLR4 aids in the recognition of pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) that are expressed on infectious agents, and mediate the production of cytokines necessary for the development of effective immunity. The various TLRs exhibit different patterns of expression. Mutations in the TLR4 gene have been associated with differences in LPS responsiveness. Also, several transcript variants of the TLR4 gene have been found, but the protein coding potential of most of them is uncertain. TLR4 is expressed by peripheral blood monocytes and a small population of B-cells and is also expressed in human placenta. Studies with TLR4-deficient mice indicate that the main ligand for TLR is lipopolysaccharide. Consequently, these mice also showed increased susceptibility to Gram-negative sepsis.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: homolog of Drosophila toll; hToll; lipopolysaccharide response; similar to the Drosophila Toll protein; LRR motif; similar to the cytoplasmic domain of IL-1 receptor; TLR4; Tlr4; similar to Toll/IL-1 superfamily; toll homolog; Toll like receptor 4; toll like receptor 4 protein; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ARMD10; CD284; Lps; Ly87; Ran/M1; Rasl2-8; TLR-4; TOLL
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O00206, (Mouse) Q9QUK6
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 7099, (Mouse) 21898
          View more View less
          Function(s)
          lipopolysaccharide binding beta-amyloid binding lipopolysaccharide receptor activity transmembrane signaling receptor activity receptor binding protein binding signaling receptor activity identical protein binding protein heterodimerization activity phosphatidylinositol 3-kinase binding
          Process(es)
          microglial cell activation positive regulation of cytokine production activation of innate immune response toll-like receptor signaling pathway wound healing involved in inflammatory response immune effector process B cell proliferation involved in immune response nitric oxide production involved in inflammatory response regulation of dendritic cell cytokine production MyD88-dependent toll-like receptor signaling pathway innate immune response-activating signal transduction growth plate cartilage morphogenesis leukotriene metabolic process phagocytosis inflammatory response immune response response to oxidative stress signal transduction I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling activation of NF-kappaB-inducing kinase activity I-kappaB phosphorylation response to bacterium gene expression positive regulation of platelet activation positive regulation of gene expression astrocyte development microglia differentiation positive regulation of smooth muscle cell migration neurogenesis signal transduction involved in regulation of gene expression positive regulation of cell migration positive regulation of B cell proliferation lipopolysaccharide-mediated signaling pathway response to lipopolysaccharide detection of lipopolysaccharide regulation of tumor necrosis factor production negative regulation of interferon-gamma production negative regulation of interleukin-17 production negative regulation of interleukin-23 production negative regulation of interleukin-6 production negative regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of chemokine production positive regulation of interferon-alpha production positive regulation of interferon-beta production positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-1 beta production positive regulation of interleukin-1 production positive regulation of interleukin-10 production positive regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-13 production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of interleukin-8 production positive regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of stress-activated MAPK cascade toll-like receptor 4 signaling pathway regulation of toll-like receptor 4 signaling pathway TRIF-dependent toll-like receptor signaling pathway cellular response to platelet-derived growth factor stimulus macrophage activation defense response to bacterium positive regulation of macrophage activation positive regulation of apoptotic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling innate immune response leukocyte activation positive regulation of MHC class II biosynthetic process positive regulation of nitric oxide biosynthetic process response to ethanol mast cell activation positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of JNK cascade positive regulation of smooth muscle cell proliferation positive regulation of lymphocyte proliferation regulation of inflammatory response positive regulation of inflammatory response positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation defense response to Gram-negative bacterium detection of temperature stimulus involved in sensory perception of pain detection of mechanical stimulus involved in sensory perception of pain NK T cell activation detection of stimulus bone morphogenesis intestinal epithelial structure maintenance positive regulation of macrophage cytokine production ERK1 and ERK2 cascade negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of nucleotide-binding oligomerization domain containing 1 signaling pathway positive regulation of nucleotide-binding oligomerization domain containing 2 signaling pathway response to fatty acid cellular response to lipopolysaccharide cellular response to lipoteichoic acid cellular response to mechanical stimulus cellular response to interferon-gamma negative regulation of cold-induced thermogenesis cellular response to oxidised low-density lipoprotein particle stimulus negative regulation of cytokine production involved in inflammatory response positive regulation of cytokine production involved in inflammatory response positive regulation of NLRP3 inflammasome complex assembly positive regulation of reactive oxygen species biosynthetic process positive regulation of cellular response to macrophage colony-stimulating factor stimulus positive regulation of matrix metallopeptidase secretion cellular response to beta-amyloid positive regulation of chemokine (C-X-C motif) ligand 2 production positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway detection of fungus T-helper 1 type immune response negative regulation of osteoclast differentiation
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-74d7b4b4d9-zrl6d:80/100.66.77.38:80.
          git-commit: 7aafa54bd143a040505a257d2a3ebda4095a617f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.56.0-Offline