    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • IRF3 Antibodies
          Invitrogen
          Phospho-IRF3 (Ser386) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (4H10)
          View all (76) IRF3 antibodies
          Tech Support
          Cite Phospho-IRF3 (Ser386) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (4H10)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Phospho-IRF3 (Ser386) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-IRF3 (Ser386) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Phospho-IRF3 (Ser386) Antibody (MA5-33175) in WB
          Western Blot analysis of Phospho-IRF3 (Ser386) using a Phospho-IRF3 (Ser386) Monoclonal antibody (Product # MA5-33175) at a concentration of 1.03 µg/mL. Positive WB detected in: Hela whole cell lysate(treated with Calyculin A or not). All lanes: Phospho-IRF3 antibody at 1.03µg/ml. A secondary Goat polyclonal antibody to rabbit IgG was applied at a 1:50,000 dilution. Observed band size: 47 kDa. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Phospho-IRF3 (Ser386) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-IRF3 (Ser386) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (4H10)
          Product Details
          MA5-33175
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500-1:5,000
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293 cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          4H10
          Immunogen
          A synthesized peptide derived from human Phospho-IRF3 (S386)
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.8 mg/mL
          Amount
          80 µg
          Purification
          Protein G, Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C or -80°C if preferred
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2811991
          Target Information
          IFR3 (interferon regulatory factor 3) is a key transcriptional regulator of type I interferon (IFN)-dependent immune responses. It plays a critical role in the innate immune response against DNA and RNA viruses. IFR3 regulates the transcription of type I IFN genes (IFN-alpha and IFN-beta) and IFN-stimulated genes (ISG) by binding to an interferon-stimulated response element (ISRE) in their promoters. It acts as a more potent activator of the IFN-beta gene than the IFN-alpha gene and plays a critical role in both the early and late phases of the IFNA/B gene induction. IFR3 is found in an inactive form in the cytoplasm of uninfected cells and following viral infection, double-stranded RNA, or toll-like receptor signaling. It is phosphorylated by IKBKE and TBK1 kinases. This induces a conformational change, leading to its dimerization and nuclear localization and association with CREB binding protein to form dsRNA-activated factor 1 (DRAF1), a complex which activates the transcription of the type I IFN and ISG genes. Mutations in the gene can result in encephalopathy, acute, infection-induced, herpes-specific 7.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Interferon regulatory factor 3; IRF-3; IRF-3a; IRF-3b; IRF-3c; IRF-3d; IRF-3e; IRF-3f; IRF3 (phospho S386); IRF3 (pS386); IRF3 (pSer386); IRF3 phospho; IRF3 phospho S386; IRF3 phospho Ser386; phospho IRF3; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: IIAE7; IRF3
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q14653
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3661
          View more View less
          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding bacterial-type RNA polymerase transcriptional activator activity, sequence-specific DNA binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding protein domain specific binding identical protein binding protein homodimerization activity sequence-specific DNA binding sequence-specific double-stranded DNA binding promoter-specific chromatin binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of cytokine production immune system process cytoplasmic pattern recognition receptor signaling pathway regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter apoptotic process cellular response to DNA damage stimulus cell surface receptor signaling pathway mRNA transcription response to bacterium regulation of gene expression programmed cell death signal transduction involved in regulation of gene expression lipopolysaccharide-mediated signaling pathway positive regulation of type I interferon production response to lipopolysaccharide positive regulation of interferon-alpha production positive regulation of interferon-beta production toll-like receptor 4 signaling pathway TRIF-dependent toll-like receptor signaling pathway MDA-5 signaling pathway regulation of apoptotic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling response to exogenous dsRNA innate immune response positive regulation of innate immune response positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of inflammatory response defense response to virus type I interferon signaling pathway positive regulation of type I interferon-mediated signaling pathway cellular response to lipopolysaccharide cellular response to exogenous dsRNA macrophage apoptotic process programmed necrotic cell death cellular response to virus antiviral innate immune response cGAS/STING signaling pathway positive regulation of cytokine production involved in inflammatory response
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline