    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • NFkB p65 Antibodies
          Invitrogen
          Phospho-NFkB p65 (Ser529) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (NFkBp65S529-H3)
          View all (158) NFkB p65 antibodies
          Tech Support
          Cite Phospho-NFkB p65 (Ser529) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (NFkBp65S529-H3)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          Phospho-NFkB p65 (Ser529) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-NFkB p65 (Ser529) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          Phospho-NFkB p65 (Ser529) Antibody (MA5-37411) in Flow
          Flow cytometry of Phospho-NFkB p65 (Ser529) using HeLa cells. Samples were incubated in monoclonal Phospho-NFkB p65 (Ser529) antibody (Product # MA5-37164) with a dilution of 0.01 µg/mL. Images correspond with the following conditions: negative control (light blue), untreated (red), treated with TNFa/calyculin A (green), untreated and blocked with phospho-peptide (black), treated and blocked with phospho pe... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Phospho-NFkB p65 (Ser529) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-NFkB p65 (Ser529) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-NFkB p65 (Ser529) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-NFkB p65 (Ser529) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (NFkBp65S529-H3)
          Product Details
          MA5-37411
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          1-1,000 ng/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG, kappa
          Expression System
          HEK293 cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          NFkBp65S529-H3
          Immunogen
          A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Ser529 of human phospho-NFKB p65.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • APC 
          • FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          10 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS with 0.10% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2897345
          Target Information
          Nuclear factor kB p65 (NF-kB p65) is encoded by the RELA gene and is present on chromosome 11 in humans. NF-kB P65 is also known as RelA (v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A) and belongs to the Rel family of proteins. It is one of the two subunits of NF-kB (Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) that heterodimerizes with the other subunits p50 or p52. However, binding of TNF alpha to its cognate receptor phosphorylates IKK which in turn phosphorylates I kB allowing proteasomal degradation of I kB. It specifically plays a key role in transcription of immunoglobulin k (kappa) gene in mature B-lymphoid cells.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: avian reticuloendotheliosis viral (v-rel) oncogene homolog A; EBP-1; MGC131774; NF KB; nf-kappa-b p65; NF-kappa-B p65delta3; NF-kappa-B transcription factor p65; NF-kB p65; NFkappaB p65; nfkb rela; NFkB-p50; NFKB1; nuclear factor; nuclear factor kappa b; Nuclear factor NF-kappa-B p65 subunit; Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 3; p65 NF kappaB; p65 NF-kappa B; p65 NFkB; REL A; Transcription factor p65; unnamed protein product; v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A
          View more View less
          Gene Aliases: AIF3BL3; CMCU; NFKB3; p65; RELA
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q04206, (Mouse) Q04207
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 5970, (Mouse) 19697
          View more View less
          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription coactivator binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding chromatin binding double-stranded DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding enzyme binding protein kinase binding chromatin DNA binding ubiquitin protein ligase binding peptide binding phosphate ion binding identical protein binding protein homodimerization activity actinin binding histone deacetylase binding sequence-specific DNA binding macromolecular complex binding NF-kappaB binding ankyrin repeat binding general transcription initiation factor binding DNA-binding transcription factor binding RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding transcription factor binding protein complex binding activating transcription factor binding transcription regulatory region DNA binding protein heterodimerization activity protein N-terminus binding repressing transcription factor binding Rel homology transcription factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of cytokine production liver development hair follicle development defense response to tumor cell response to ischemia chromatin organization transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter defense response inflammatory response cellular defense response neuropeptide signaling pathway I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of cell proliferation response to xenobiotic stimulus response to mechanical stimulus response to bacterium organ morphogenesis response to UV-B positive regulation of vascular endothelial growth factor production positive regulation of gene expression positive regulation of Schwann cell differentiation negative regulation of angiogenesis cytokine-mediated signaling pathway signal transduction involved in regulation of gene expression protein catabolic process response to muramyl dipeptide response to lipopolysaccharide response to progesterone positive regulation of interleukin-1 beta production positive regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of interleukin-8 production response to insulin tumor necrosis factor-mediated signaling pathway negative regulation of protein sumoylation response to cobalamin response to cytokine toll-like receptor 4 signaling pathway intracellular signal transduction cellular response to hepatocyte growth factor stimulus response to muscle stretch NIK/NF-kappaB signaling vascular endothelial growth factor signaling pathway toll-like receptor TLR6:TLR2 signaling pathway prolactin signaling pathway negative regulation of protein catabolic process response to hydrogen peroxide negative regulation of apoptotic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling response to amino acid response to morphine innate immune response response to ethanol negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of insulin receptor signaling pathway regulation of inflammatory response positive regulation of T cell receptor signaling pathway positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity response to cAMP defense response to virus cellular response to hydrogen peroxide nucleotide-binding oligomerization domain containing 2 signaling pathway interleukin-1-mediated signaling pathway response to interleukin-1 cellular response to lipopolysaccharide cellular response to lipoteichoic acid cellular response to peptidoglycan cellular response to nicotine cellular response to interleukin-1 cellular response to interleukin-6 cellular response to tumor necrosis factor postsynapse to nucleus signaling pathway antiviral innate immune response negative regulation of cytokine production involved in inflammatory response negative regulation of NIK/NF-kappaB signaling positive regulation of NIK/NF-kappaB signaling positive regulation of beta-amyloid formation negative regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter cellular response to angiotensin positive regulation of leukocyte adhesion to vascular endothelial cell positive regulation of miRNA metabolic process negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway transcription from RNA polymerase II promoter response to organic substance positive regulation of chondrocyte differentiation positive regulation of interleukin-12 biosynthetic process cellular response to peptide hormone stimulus
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline