    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • TEM7 Antibodies
          Invitrogen
          TEM7 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (104)
          View all (16) TEM7 antibodies
          Tech Support
          Cite TEM7 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (104)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          TEM7 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (104)
          Product Details
          MA5-43428
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          ELISA (ELISA)
          1:5,000-1:10,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293 cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          104
          Immunogen
          Recombinant Human TEM7/PLXDC1 protein (1-426).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          50 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2912362
          Product Specific Information
          Specificity: Human TEM7/PLXDC1
          Target Information
          Recently, using SAGE (Serial Analysis of Gene Expression) technology, St. Croix et al, have identified 46 genes, whose expression is specifically elevated in tumor-associated endothelium. Nine of these genes were prominently expressed only in tumor endothelial cells (EC), but were absent or barely detectable in normal ECs, and named as Tumor Endothelial Markers (TEMs, TEM 1-9). TEM7 (Tumor endothelial marker 7) transcripts are specifically expressed in the endothelium of colorectal cancer, primary cancers of lung, pancreas, breast, and brain. TEM7 is expressed specifically in endothelium of these cancers, whether primary or metastasis. The other six members of this family (TEM1, 3, 4, 5, 8, and 9) also show similar expression pattern in lung and brain tumors, and liver metastasis. Since most of the genes expressed differentially in tumor endothelium are also expressed during angiogenesis, these newly discovered genes might provide important resources for basic and clinical studies of human angiogenesis.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 2410003I07Rik; alternatively spliced; DKFZp686F0937; FLJ36270; FLJ45632; Plexin domain-containing protein 1; TEM7 precursor; Tumor endothelial marker 3; Tumor endothelial marker 7; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: PLXDC1; TEM3; TEM7
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q8IUK5
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 57125
          View more View less
          Function(s)
          protein binding
          Process(es)
          angiogenesis spinal cord development
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline