    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • HIF1A Antibodies
          Invitrogen
          HIF-1 alpha Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (BL-124-3F7)
          View all (99) HIF1A antibodies
          Tech Support
          Cite HIF-1 alpha Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (BL-124-3F7)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          HIF-1 alpha Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (BL-124-3F7)
          Product Details
          MA5-44200
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:1,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:100-1:1,000
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100-1:1,000
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          20 µL/ mg lysate
          -
          ChIP-sequencing (ChIP-Seq)
          10 µL per 30 µg chromatin
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293 cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          BL-124-3F7
          Immunogen
          Recombinant protein corresponding to residues 433-826 of Human Hypoxia-inducible factor 1-alpha isoform 1
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.4 mg/mL
          Amount
          8 µg
          Purification
          purified
          Storage buffer
          BBS, pH 8.2, with 0.1% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2926330
          Product Specific Information
          Epitope retrieval with citrate buffer pH 6.0 for 20 minutes using a pressure cooker is recommended for FFPE cell sections.
          Target Information
          HIF1-alpha (HIF1A) is a subunit of HIF1, which is a transcription factor found in mammalian cells cultured under reduced oxygen tension. HIF-1 is a heterodimer consisting of an alpha and beta subunit, both belonging to the basic-helix-loop-helix Per-aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-Sim (PAS) family of transcription factors. HIF1 functions as a transcriptional regulator of the adaptive response to hypoxia. Under hypoxic conditions, HIF-1 activates the transcription of over 40 genes, including erythropoietin, glucose transporters, glycolytic enzymes, vascular endothelial growth factor, HILPDA, and other genes whose protein products increase oxygen delivery or facilitate metabolic adaptation to hypoxia. HIF1-alpha regulates hypoxia-mediated apoptosis, cell proliferation and tumor angiogenesis. Hypoxia which induces p53 protein accumulation, directly interacts with HIF1-alpha and reduces hypoxia-induced expression of HIF1-alpha by promoting MDM2-mediated ubiquitination and proteasomal degradation under hypoxic conditions. Recent studies suggest that induction of NOX4 by HIF1-alpha contributes to maintain ROS levels after hypoxia and hypoxia-induced proliferation. In humans, it is located on the q arm of chromosome 14. The C-terminal of HIF1A binds to p300. p300/CBP-HIF complexes participate in the induction of hypoxia-responsive genes, including VEGF. Hypoxia contributes significantly to the pathophysiology of major categories of human disease, including myocardial and cerebral ischemia, cancer, pulmonary hypertension, congenital heart disease and chronic obstructive pulmonary disease.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: ARNT interacting protein; ARNT-interacting protein; ARNT2; Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP1; bHLHe78; Class E basic helix-loop-helix protein 78; hif 1; hif 1a; HIF-1-alpha; HIF-1alpha 786; hypoxia inducible factor 1 alpha subunit; hypoxia inducible factor 1, alpha subunit (basic helix-loop-helix transcription factor); Hypoxia-inducible factor 1-alpha; hypoxia-inducible factor1alpha; Member of PAS protein 1; member of PAS superfamily 1; PAS domain-containing protein 8; transcription factor; transcription factor; hypoxia-inducible factor 1a; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: BHLHE78; HIF-1-alpha; HIF-1A; HIF-1alpha; HIF1; HIF1-ALPHA; HIF1A; MOP1; PASD8
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q16665
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3091
          View more View less
          Function(s)
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding core promoter proximal region sequence-specific DNA binding bacterial-type RNA polymerase transcriptional activator activity, sequence-specific DNA binding bacterial-type RNA polymerase transcriptional repressor activity, sequence-specific DNA binding transcription corepressor binding transcription coactivator binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding p53 binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding ligand-dependent nuclear receptor binding enzyme binding protein kinase binding protein domain specific binding ubiquitin protein ligase binding histone deacetylase binding sequence-specific DNA binding protein heterodimerization activity protein dimerization activity Hsp90 protein binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding E-box binding transcription regulator activator activity
          Process(es)
          response to reactive oxygen species angiogenesis blood vessel development response to hypoxia cellular glucose homeostasis neural crest cell migration epithelial to mesenchymal transition embryonic placenta development B-1 B cell homeostasis positive regulation of endothelial cell proliferation vasculature development heart looping positive regulation of neuroblast proliferation chondrocyte differentiation glandular epithelial cell differentiation glandular epithelial cell maturation connective tissue replacement involved in inflammatory response wound healing outflow tract morphogenesis cardiac ventricle morphogenesis lactate metabolic process regulation of glycolytic process regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter cellular iron ion homeostasis apoptotic process signal transduction neuroblast proliferation lactation visual learning response to iron ion regulation of gene expression vascular endothelial growth factor production positive regulation of vascular endothelial growth factor production positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression positive regulation of epithelial cell migration response to muscle activity positive regulation of macroautophagy axonal transport of mitochondrion neural fold elevation formation cerebral cortex development cell differentiation negative regulation of ossification bone mineralization negative regulation of bone mineralization positive regulation of vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway TOR signaling negative regulation of TOR signaling oxygen homeostasis positive regulation of chemokine production regulation of transforming growth factor beta2 production collagen metabolic process cellular response to oxidative stress embryonic hemopoiesis insulin secretion involved in cellular response to glucose stimulus positive regulation of insulin secretion involved in cellular response to glucose stimulus regulation of cell proliferation hemoglobin biosynthetic process glucose homeostasis negative regulation of apoptotic process negative regulation of neuron apoptotic process positive regulation of blood vessel endothelial cell migration positive regulation of erythrocyte differentiation positive regulation of angiogenesis positive regulation of glycolytic process positive regulation of transcription, DNA-templated negative regulation of growth positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter muscle cell cellular homeostasis positive regulation of hormone biosynthetic process blood vessel morphogenesis digestive tract morphogenesis camera-type eye morphogenesis cartilage development neuron apoptotic process elastin metabolic process intestinal epithelial cell maturation epithelial cell differentiation involved in mammary gland alveolus development iris morphogenesis retina vasculature development in camera-type eye positive regulation of chemokine-mediated signaling pathway regulation of thymocyte apoptotic process negative regulation of thymocyte apoptotic process cellular response to interleukin-1 cellular response to hypoxia dopaminergic neuron differentiation mesenchymal cell apoptotic process hypoxia-inducible factor-1alpha signaling pathway cellular response to virus positive regulation of cytokine production involved in inflammatory response negative regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of oxidative stress-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway positive regulation of nitric oxide metabolic process regulation of protein neddylation negative regulation of mesenchymal cell apoptotic process
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline