    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • RAD51 Antibodies
          Invitrogen
          RAD51 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB2275)
          Advanced Verification
          View all (47) RAD51 antibodies
          Tech Support
          Cite RAD51 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB2275)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Advanced Verification (1)
          RAD51 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          RAD51 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 4
          RAD51 Antibody (MA5-53259) in ICC/IF
          Immunocytochemistry analysis of RAD51 in HAP-1 cells. Nuclei were stained blue with DAPI; RAD51 recombinant monoclonal antibody (Product # MA5-53258) with a dilution of 1:1,000 was stained magenta with Alexa Fluor 647. Images were taken using Leica stellaris 5. Protein abundance based on laser Intensity and smart gain: Medium. Scale bar: 20 μm. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          RAD51 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          RAD51 Antibody in Western Blot (WB)
          RAD51 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          RAD51 Antibody
          RAD51 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB2275)
          Product Details
          MA553259
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:1,000-1:5,000
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:1,000
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1:2,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          23GB2275
          Immunogen
          A synthesized peptide derived from human Rad51 (1-84AA).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          2 mg/mL
          Amount
          40 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_3247732
          Target Information
          RAD51 plays a critical role in homologous strand exchange, a key step in DNA repair through homologous recobination. It binds to single and double-stranded DNA and exhibits DNA-dependent ATPase activity. RAD51 catalyzes the recognition of homology and strand exchange between homologous DNA partners to form a joint molecule between a processed DNA break and the repair template. It binds to a single-stranded DNA in an ATP-dependent manner to form nucleoprotein filaments which are essential for the homology search and strand exchange. Mutations in the gene can results in breast cancer, mirror movements 2 and fanconi anemia.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: BRCA1/BRCA2-containing complex, subunit 5; DNA repair protein RAD51 homolog 1; HsRAD51; RAD51; RAD51 homolog; RAD51 homolog A; RecA, E. coli, homolog of; RecA-like protein; recombination protein A; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AV304093; BRCC5; FANCR; HRAD51; HsRad51; HsT16930; MRMV2; RAD51; RAD51A; RECA; RGD1563603
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q06609, (Mouse) Q08297
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 5888, (Mouse) 19361, (Rat) 499870
          View more View less
          Function(s)
          recombinase activity nucleotide binding DNA binding chromatin binding double-stranded DNA binding single-stranded DNA binding protein binding ATP binding DNA-dependent ATPase activity single-stranded DNA-dependent ATP-dependent DNA helicase activity enzyme binding identical protein binding DNA polymerase binding ATP-dependent DNA damage sensor activity damaged DNA binding protein C-terminus binding single-stranded DNA-dependent ATPase activity molecular_function DNA metabolism protein
          Process(es)
          telomere maintenance via recombination double-strand break repair via homologous recombination DNA recombinase assembly DNA metabolic process DNA repair DNA recombination mitotic recombination cellular response to DNA damage stimulus meiosis I reciprocal meiotic recombination response to xenobiotic stimulus response to toxic substance response to X-ray regulation of double-strand break repair via homologous recombination telomere maintenance via telomere lengthening replication fork processing telomere organization interstrand cross-link repair strand invasion meiotic cell cycle chromosome organization involved in meiotic cell cycle cellular response to alkaloid cellular response to ionizing radiation cellular response to gamma radiation cellular response to hydroxyurea cellular response to cisplatin cellular response to camptothecin response to glucoside replication-born double-strand break repair via sister chromatid exchange mitotic recombination-dependent replication fork processing double-strand break repair involved in meiotic recombination regulation of DNA damage checkpoint regulation of protein phosphorylation DNA unwinding involved in DNA replication meiotic nuclear division positive regulation of DNA ligation protein homooligomerization response to drug
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline