  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • c-Kit (CD117) Antibodies
          Invitrogen
          CD117 Monoclonal Antibody (104D2), PE-Cyanine7
          View all (221) c-Kit (CD117) antibodies
          Tech Support
          Cite CD117 Monoclonal Antibody (104D2), PE-Cyanine7
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD117 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD117 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CD117 Antibody (MA574710) in Flow
          Flow cytometry analysis of CD117 in human CD117 positive stem cells (red-filled); lymphocytes (black-dashed). Samples were incubated with monoclonal CD117 (Product # MA574710) at a dilution of 4 μL reagent/100 μL of peripheral whole blood, followed by PE-Cy 7. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD117 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD117 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          CD117 Monoclonal Antibody (104D2), PE-Cyanine7
          Product Details
          MA574710
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          4 µL/10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Bovine, Human, Non-human primate
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          104D2
          Immunogen
          MOLM-1 megakaryocytic cells.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          PE-Cyanine7 PE-Cyanine7 PE-Cyanine7
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 700 
          • APC-Cyanine7
          • Biotin 
          • FITC
          • Pacific Blue
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PerCP-Cyanine5.5
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          569/780 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Purification
          Size-exclusion chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA
          Contains
          15mM sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          KIT (c-KIT) is a proto-oncogene and a type 3 transmembrane receptor for MGF (mast cell growth factor, also known as stem cell factor). KIT was first identified as the cellular homolog of the feline sarcoma viral oncogene v-kit. KIT together with its ligand regulates growth and activation of a variety of hemopoietic and non-hemopoietic cells. Mutations in KIT are associated with gastrointestinal stromal tumors, mast cell disease, acute myelogenous leukemia, and piebaldism. Recently, deregulation of the KIT receptor TK by the prevalent activation loop mutation D816V has served as a focal point in therapeutic strategies aimed at curbing neoplastic mast cell growth. c-Kit is expressed in hematopoietic stem cells, germ cells, mast cells and gastrointestinal tract cajal cells. Upon binding of its ligand stem cell factor (SCF), c-kit dimerizes, resulting in receptor activation and autophosphorylation of various tyrosine residues including tyrosine 703 located on the cytoplasmic domain of the receptor. This modification allows docking of Grb2 and activation of the Ras/ERK signaling pathway. SCF/c-kit can activate multiple downstream signaling pathways including PI3K, PLC-gamma and JAK/STAT. c-kit receptor activation is essential for hematopoiesis, stem cell maintenance and gametogenesis.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: c-Kit protooncogene; c-kit receptor; ckit; mast cell growth factor receptor; p145 c-kit; piebald trait protein; protein kinase; proto-oncogene c-Kit; proto-oncogene tyrosine-protein kinase Kit; SCFR; tyrosine-protein kinase Kit; unnamed protein product; v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog; v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene-like protein
          View more View less
          Gene Aliases: C-Kit; CD117; MASTC; PBT; SCFR
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P10721
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Bovine) 280832, (Human) 3815
          View more View less
          Function(s)
          transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity ATP binding cytokine binding metal ion binding protease binding protein kinase activity protein tyrosine kinase activity stem cell factor receptor activity protein binding growth factor binding SH2 domain binding protein homodimerization activity transmembrane signal receptor
          Process(es)
          activation of MAPK activity ovarian follicle development immature B cell differentiation dendritic cell cytokine production inflammatory response spermatogenesis regulation of cell shape peptidyl-tyrosine phosphorylation cytokine-mediated signaling pathway lamellipodium assembly T cell differentiation erythrocyte differentiation melanocyte differentiation actin cytoskeleton reorganization mast cell cytokine production embryonic hemopoiesis megakaryocyte development Fc receptor signaling pathway Kit signaling pathway erythropoietin-mediated signaling pathway mast cell degranulation pigmentation digestive tract development stem cell differentiation detection of mechanical stimulus involved in sensory perception of sound cell chemotaxis mast cell differentiation melanocyte migration melanocyte adhesion hematopoietic progenitor cell differentiation mast cell chemotaxis positive regulation of cytokine production involved in immune response positive regulation of dendritic cell cytokine production chemotaxis signal transduction transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway positive regulation of cell proliferation germ cell migration gonad development visual learning male gonad development cell migration stem cell population maintenance actin cytoskeleton organization hemopoiesis B cell differentiation positive regulation of cell migration positive regulation of pseudopodium assembly positive regulation of mast cell cytokine production somatic stem cell population maintenance regulation of cell proliferation positive regulation of tyrosine phosphorylation of STAT protein positive regulation of MAPK cascade tongue development leukocyte activation positive regulation of Notch signaling pathway positive regulation of JAK-STAT cascade response to cadmium ion protein autophosphorylation positive regulation of long-term neuronal synaptic plasticity epithelial cell proliferation regulation of developmental process positive regulation of protein kinase B signaling mast cell proliferation positive regulation of pyloric antrum smooth muscle contraction positive regulation of colon smooth muscle contraction positive regulation of small intestine smooth muscle contraction positive regulation of vascular smooth muscle cell differentiation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-74676f44b6-p7wqm:80/100.66.78.224:80.
          git-commit: db542085ed6beb0c3f0dd774c2548ab49b9f1b6a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.60.1-2026.10.42-1.0