  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • c-Kit (CD117) Antibodies
          Invitrogen
          CD117 Monoclonal Antibody (104D2), APC-Cyanine7
          View all (179) c-Kit (CD117) antibodies
          Tech Support
          Cite CD117 Monoclonal Antibody (104D2), APC-Cyanine7
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD117 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD117 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CD117 Antibody (MA574713) in Flow
          Flow cytometry analysis of CD117 in human peripheral blood cells. Samples were incubated with monoclonal CD117 (Product # MA574713), followed by APC-Cy7. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD117 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          CD117 Monoclonal Antibody (104D2), APC-Cyanine7
          Product Details
          MA574713
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          4 µL/10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Bovine, Human, Non-human primate
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          104D2
          Immunogen
          MOLM-1 megakaryocytic cells.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          APC-Cyanine7 APC-Cyanine7 APC-Cyanine7
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 700 
          • Biotin 
          • FITC
          • Pacific Blue
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-Cyanine5.5
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          653/782 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Purification
          Size-exclusion chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA
          Contains
          15mM sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          KIT (c-KIT) is a proto-oncogene and a type 3 transmembrane receptor for MGF (mast cell growth factor, also known as stem cell factor). KIT was first identified as the cellular homolog of the feline sarcoma viral oncogene v-kit. KIT together with its ligand regulates growth and activation of a variety of hemopoietic and non-hemopoietic cells. Mutations in KIT are associated with gastrointestinal stromal tumors, mast cell disease, acute myelogenous leukemia, and piebaldism. Recently, deregulation of the KIT receptor TK by the prevalent activation loop mutation D816V has served as a focal point in therapeutic strategies aimed at curbing neoplastic mast cell growth. c-Kit is expressed in hematopoietic stem cells, germ cells, mast cells and gastrointestinal tract cajal cells. Upon binding of its ligand stem cell factor (SCF), c-kit dimerizes, resulting in receptor activation and autophosphorylation of various tyrosine residues including tyrosine 703 located on the cytoplasmic domain of the receptor. This modification allows docking of Grb2 and activation of the Ras/ERK signaling pathway. SCF/c-kit can activate multiple downstream signaling pathways including PI3K, PLC-gamma and JAK/STAT. c-kit receptor activation is essential for hematopoiesis, stem cell maintenance and gametogenesis.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: c-Kit protooncogene; c-kit receptor; ckit; mast cell growth factor receptor; p145 c-kit; piebald trait protein; protein kinase; proto-oncogene c-Kit; proto-oncogene tyrosine-protein kinase Kit; SCFR; tyrosine-protein kinase Kit; unnamed protein product; v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog; v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene-like protein
          View more View less
          Gene Aliases: C-Kit; CD117; MASTC; PBT; SCFR
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P10721
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Bovine) 280832, (Human) 3815
          View more View less
          Function(s)
          transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity ATP binding cytokine binding metal ion binding protease binding protein kinase activity protein tyrosine kinase activity stem cell factor receptor activity protein binding growth factor binding SH2 domain binding protein homodimerization activity transmembrane signal receptor
          Process(es)
          activation of MAPK activity ovarian follicle development immature B cell differentiation dendritic cell cytokine production inflammatory response spermatogenesis regulation of cell shape peptidyl-tyrosine phosphorylation cytokine-mediated signaling pathway lamellipodium assembly T cell differentiation erythrocyte differentiation melanocyte differentiation actin cytoskeleton reorganization mast cell cytokine production embryonic hemopoiesis megakaryocyte development Fc receptor signaling pathway Kit signaling pathway erythropoietin-mediated signaling pathway mast cell degranulation pigmentation digestive tract development stem cell differentiation detection of mechanical stimulus involved in sensory perception of sound cell chemotaxis mast cell differentiation melanocyte migration melanocyte adhesion hematopoietic progenitor cell differentiation mast cell chemotaxis positive regulation of cytokine production involved in immune response positive regulation of dendritic cell cytokine production chemotaxis signal transduction transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway positive regulation of cell proliferation germ cell migration gonad development visual learning male gonad development cell migration stem cell population maintenance actin cytoskeleton organization hemopoiesis B cell differentiation positive regulation of cell migration positive regulation of pseudopodium assembly positive regulation of mast cell cytokine production somatic stem cell population maintenance regulation of cell proliferation positive regulation of tyrosine phosphorylation of STAT protein positive regulation of MAPK cascade tongue development leukocyte activation positive regulation of Notch signaling pathway positive regulation of JAK-STAT cascade response to cadmium ion protein autophosphorylation positive regulation of long-term neuronal synaptic plasticity epithelial cell proliferation regulation of developmental process positive regulation of protein kinase B signaling mast cell proliferation positive regulation of pyloric antrum smooth muscle contraction positive regulation of colon smooth muscle contraction positive regulation of small intestine smooth muscle contraction positive regulation of vascular smooth muscle cell differentiation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-7bf6cff7cf-ct9mq:80/100.66.77.168:80.
          git-commit: cd21911f92a61daaa7859949453b3286702c44a2
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/3.7.0-2026.11.47-1.0