  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD80 (B7-1) Antibodies
          Invitrogen
          CD80 Monoclonal Antibody (MEM-233), Pacific Blue™
          View all (129) CD80 (B7-1) antibodies
          Tech Support
          Cite CD80 Monoclonal Antibody (MEM-233), Pacific Blue™
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD80 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD80 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CD80 Antibody (MA574745) in Flow
          Flow cytometry analysis of CD80 in P815 cells (red-filled); non-transfected P815 cells (black-dashed). Samples were incubated with monoclonal CD80 (Product # MA574745) at a dilution of 4 μL reagent per million cells in 100 μL of cell suspension, followed by Pacific Blue. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD80 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          CD80 Monoclonal Antibody (MEM-233), Pacific Blue™
          Product Details
          MA574745
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          4 µL/10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          MEM-233
          Immunogen
          Extracellular domain of human CD80 fused to human IgG1(Fc).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Pacific Blue™ Pacific Blue™ Pacific Blue™
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • FITC
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PerCP 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          404/455 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Purification
          Size-exclusion chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA
          Contains
          15mM sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          CD80 (B7-1) and CD86 (B7-2) are ligands of T cell critical costimulatory molecule CD28, and of an inhibitory receptor CTLA-4 (CD152). Both B7 molecules are expressed on professional antigen-presenting cells and are essential for T cell activation, and both molecules can also substitute for each other in this process. CD80 is rapidly induced on the surface of in vitro activated B cells, with Epstein Barr Virus (EBV) transformed B cell lines, with Burkitts lymphoma cell lines, with freshly isolated follicular B lymphoma cells, T cells, and monocytes. The B-lymphocyte activation antigen B7-1 provides regulatory signals for T lymphocytes as a consequence of binding to the CD28 and CTLA4 ligands of T cells. Diseases associated with CD80 dysfunction include gallbladder squamous cell carcinoma and myocarditis.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: activation B7-1 antigen; B-lymphocyte activation antigen B7; CD80 antigen (CD28 antigen ligand 1, B7-1 antigen); costimulatory factor CD80; costimulatory molecule variant IgV-CD80; CTLA-4 counter-receptor B7.1; s1CD80; s2CD80; sCD 80; sCD80; soluble CD 80; soluble CD80; transmembrane protein B1 precursor; TS/A-1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: B7; B7-1; B7.1; BB1; CD28LG; CD28LG1; LAB7
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P33681
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 941
          View more View less
          Function(s)
          protein binding coreceptor activity receptor agonist activity
          Process(es)
          immune system process positive regulation of immune system process negative regulation of T cell mediated immunity immune response cell surface receptor signaling pathway positive regulation of signal transduction T cell costimulation positive regulation of granulocyte macrophage colony-stimulating factor production positive regulation of interleukin-2 production intracellular signal transduction positive regulation of T cell proliferation T cell activation negative regulation of T cell proliferation positive regulation of T-helper 1 cell differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation positive regulation of T cell receptor signaling pathway regulation of T cell activation cellular response to lipopolysaccharide regulation of leukocyte cell-cell adhesion
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-l8rg4:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0