  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD43 Antibodies
          Invitrogen
          CD43 Monoclonal Antibody (MEM-59), APC-Cyanine7
          View all (91) CD43 antibodies
          Tech Support
          Cite CD43 Monoclonal Antibody (MEM-59), APC-Cyanine7
          Additional Information:
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD43 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD43 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CD43 Antibody (MA574909) in Flow
          Flow cytometry analysis of CD43 in human peripheral blood. Samples were incubated with monoclonal CD43 (Product # MA574909), followed by APC-Cy7. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD43 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          CD43 Monoclonal Antibody (MEM-59), APC-Cyanine7
          Product Details
          MA574909
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          4 µL/10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          MEM-59
          Immunogen
          Human T lymphocytes.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          APC-Cyanine7 APC-Cyanine7 APC-Cyanine7
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 700 
          • Biotin 
          • FITC
          • Pacific Blue
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          653/782 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Purification
          Size-exclusion chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA
          Contains
          15mM sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          CD43, also known as leukosialin or sialophorin, is a transmembrane mucin-like protein characterized by a high negative charge. It is expressed on the surface of most hematopoietic cells, excluding resting B lymphocytes. CD43 serves both adhesive and anti-adhesive functions, contributing to a repulsive barrier that can interfere with cellular adhesion while also promoting leukocyte aggregation in certain contexts. CD43 is involved in the activation of T cells, B cells, NK cells, and monocytes. Its expression decreases upon activation due to proteolytic processing. The counter-receptor for CD43 is CD169/SIGLEC-1, which is expressed on macrophages. CD43 interacts with actin-binding proteins ezrin and moesin, playing a regulatory role in remodeling T-cell morphology and regulating cell-cell interactions during lymphocyte traffic. It enhances LFA-1 adhesiveness while counteracting LFA-1 induction via other receptors. CD43 signaling induces the functionally active tumor suppressor p53 protein, but in cases of p53 and ARF deficiency, it can promote tumor proliferation and viability. CD43 is an important modulator of leukocyte functions, with dysfunctions associated with diseases such as Wiscott-Aldrich Syndrome and Adenoid Basal Cell Carcinoma.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: galactoglycoprotein; leukocyte sialoglycoprotein; sialophorin (gpL115, leukosialin, CD43); sialophorin gpL115; sialophorin precursor; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD43; GALGP; GPL115; LEU-22; LSN
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P16150
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 6693
          View more View less
          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity protein binding heat shock protein binding
          Process(es)
          T-helper 1 cell lineage commitment chemotaxis immune response cellular defense response negative regulation of cell adhesion establishment or maintenance of cell polarity signal transduction cell surface receptor signaling pathway positive regulation of tumor necrosis factor production negative regulation of T cell proliferation defense response to bacterium regulation of immune response regulation of T cell activation leukocyte tethering or rolling regulation of T cell migration positive regulation of T cell migration
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-5bc99cc877-6ndwg:80/100.66.72.244:80.
          git-commit: a70b05477dc28cec55d7eafa2ce360191b99e591
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.58.0-2026.09.99-1.0