    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • SLC22A4 Antibodies
          Invitrogen
          SLC22A4 Polyclonal Antibody
          View all (9) SLC22A4 antibodies
          Tech Support
          Cite SLC22A4 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          SLC22A4 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          SLC22A4 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          SLC22A4 Antibody (PA5-121606) in WB
          Western blot analysis of SLC22A4 in recombinant protein. Samples were incubated in polyclonal SLC22A4 antibody (Product # PA5-121605). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          SLC22A4 Antibody in Western Blot (WB)
          SLC22A4 Polyclonal Antibody
          Product Details
          PA5-121606
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          0.01-2 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Leu42-Lys141 (Accession Q9H015), with N-terminal His Tag
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          10 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography, Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2915178
          Target Information
          Carnitine (b-hydroxy-g-trimethylaminobutyrate) is a small, highly polar compound that aids in the b-oxidation of long-chain fatty acids. Organic cation/carnitine transporters (OCTN) assist in the elimination of cationic compounds, including xenobiotics, and transport carnitine for reabsorption in the kidney. Similar to organic cation transporters (OCT), OCTN proteins localize to the plasma membrane of epithelial cells. OCTN1 is expressed in kidney, trachea, bone marrow and fetal liver. OCTN2 is abundantly expressed in kidney, skeletal muscle, placenta and heart. OCTN3 is strongly expressed in testis and weakly expressed in kidney. The gene encoding human OCTN1 maps to chromosome 5 and the gene encoding human OCTN2 maps to chromosome 5q31. Mutations in the gene encoding OCTN2 leads to systemic carnitine deficiency (SCD), an autosomal recessive disorder characterized by cardiomyopathy, skeletal myopathy, lethargy, hypoglycemia and hyperammonemia.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: deafness, autosomal recessive 60; Ergothioneine transporter; ET transporter; integral membrane transport protein; OCTN1; Organic cation/carnitine transporter 1; solute carrier family 22 (organic cation/ergothioneine transporter), member 4; solute carrier family 22 (organic cation/zwitterion transporter), member 4; Solute carrier family 22 member 4
          View more View less
          Gene Aliases: DFNB60; ETT; ETTh; OCTN1; SLC22A4; UT2H
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9H015
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 6583
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding acetylcholine transmembrane transporter activity protein binding ATP binding secondary active organic cation transmembrane transporter activity organic cation transmembrane transporter activity amino acid transmembrane transporter activity amino-acid betaine transmembrane transporter activity carnitine transmembrane transporter activity symporter activity quaternary ammonium group transmembrane transporter activity transmembrane transporter activity PDZ domain binding
          Process(es)
          sulfur amino acid transport triglyceride metabolic process ion transport sodium ion transport neurotransmitter transport lactation carnitine metabolic process quaternary ammonium group transport carnitine transport response to lipopolysaccharide response to vitamin D xenobiotic transport response to exogenous dsRNA acetylcholine uptake transmembrane transport amino acid import across plasma membrane liver regeneration carnitine transmembrane transport
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline