    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • TUBB1 Antibodies
          Invitrogen
          TUBB1 Polyclonal Antibody
          View all (22) TUBB1 antibodies
          Tech Support
          Cite TUBB1 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (6)
          TUBB1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          TUBB1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 6
          TUBB1 Antibody (PA5-122249) in ICC/IF
          Immunocytochemistry analysis of TUBB1 in Human Hela cells using TUBB1 Polyclonal Antibody (Product # PA5-119483) at a dilution of 20 µg/mL, followed by secondary antibody staining with 2 µg/mL FITC-Linked Caprine Anti-Rabbit IgG Polyclonal Antibody. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          TUBB1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TUBB1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TUBB1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TUBB1 Antibody in Western Blot (WB)
          TUBB1 Antibody in Western Blot (WB)
          TUBB1 Antibody in Western Blot (WB)
          TUBB1 Polyclonal Antibody
          Product Details
          PA5-122249
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          0.01-3 µg/mL
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          5-20 µg/mL
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          5-20 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Pig
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Recombinant protein Tubulin Beta 1. The antigen corresponds to amino acid range 166-451 of the target protein.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          10 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography, Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2915821
          Target Information
          TUBB1 encodes a member of the beta tubulin protein family. Beta tubulins are one of two core protein families (alpha and beta tubulins) that heterodimerize and assemble to form microtubules. This protein is specifically expressed in platelets and megakaryocytes and may be involved in proplatelet production and platelet release. A mutations in this gene is associated with autosomal dominant macrothrombocytopenia. Two pseudogenes of this gene are found on chromosome Y.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: tbb1; tubulin beta; Tubulin beta-1 chain; tubulin, beta 1; tubulin, beta family 1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: MACTHC1; TUBB1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9H4B7
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Pig) 100134983, (Human) 81027
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding GTPase activity structural constituent of cytoskeleton GTP binding metal ion binding tubulin
          Process(es)
          microtubule cytoskeleton organization mitotic cell cycle microtubule-based process platelet formation thyroid gland development microtubule polymerization spindle assembly thyroid hormone transport platelet aggregation
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline