    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Cyclin A2 Antibodies
          Invitrogen
          Cyclin A2 Polyclonal Antibody
          Advanced Verification
          View all (40) Cyclin A2 antibodies
          Tech Support
          Cite Cyclin A2 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Advanced Verification (2)
          Cyclin A2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Cyclin A2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 5
          Cyclin A2 Antibody (PA5-14173) in IHC (P)
          Immunohistochemistry analysis of Cyclin A2 in formalin-fixed and paraffin-embedded human hepatocarcinoma. Samples were incubated with Cyclin A2 polyclonal antibody (Product # PA5-14173) which was peroxidase-conjugated to the secondary antibody, followed by DAB staining. This data demonstrates the use of this antibody for immunohistochemistry; clinical relevance has not been evaluated. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Cyclin A2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Cyclin A2 Antibody in Western Blot (WB)
          Cyclin A2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Cyclin A2 Antibody
          Cyclin A2 Antibody
          Cyclin A2 Polyclonal Antibody
          Product Details
          PA5-14173
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:50-1:100
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:200
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1:10-1:50
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          KLH conjugated synthetic peptide between 51-84 amino acids from the N-terminal region of human Cyclin A (CCNA2)
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          2 mg/mL
          Amount
          800 µg
          Purification
          Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2071842
          Target Information
          Cyclins are regulatory subunits of the cyclin-dependent kinases (cdks) and they control transition at different specific phases of the cell cycle. The temporal expression of cyclins is tightly regulated and subsequently plays a critical role in controlling the enzymatic activity of cdks. These cyclin / cdk complexes are essential for passage through specific stages in the cell cycle. In mammalian somatic cells, cyclin A is required for S phase and passage through G2-phase.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CCNA2; Cyclin A; Cyclin-A; Cyclin-A2; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CCN1; CCNA; CCNA2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P20248
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 890
          View more View less
          Function(s)
          protein binding cyclin-dependent protein serine/threonine kinase regulator activity protein kinase binding protein domain specific binding
          Process(es)
          G1/S transition of mitotic cell cycle G2/M transition of mitotic cell cycle regulation of DNA replication transcription, DNA-templated Ras protein signal transduction organ regeneration response to estradiol response to glucagon cellular response to platelet-derived growth factor stimulus post-translational protein modification cellular response to leptin stimulus mitotic cell cycle phase transition cell cycle G1/S phase transition positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of fibroblast proliferation cell division cellular response to cocaine cellular response to luteinizing hormone stimulus cellular response to estradiol stimulus cellular response to hypoxia cellular response to nitric oxide cochlea development cellular response to insulin-like growth factor stimulus positive regulation of DNA biosynthetic process
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline