    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Cannabinoid Receptor 1 Antibodies
          Invitrogen
          Cannabinoid Receptor 1 Polyclonal Antibody
          View all (32) Cannabinoid Receptor 1 antibodies
          Tech Support
          Cite Cannabinoid Receptor 1 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Cannabinoid Receptor 1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Cannabinoid Receptor 1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          Cannabinoid Receptor 1 Antibody (PA5-33441) in ICC/IF
          Immunofluorescence analysis of Cannabinoid Receptor 1 was performed using 70% confluent log phase SH-SY5Y and HeLa cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with Cannabinoid Receptor 1 Polyclonal Antibody (Product # PA5-33441) at 1:100 in 0.1% BSA, i... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Cannabinoid Receptor 1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Cannabinoid Receptor 1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Cannabinoid Receptor 1 Polyclonal Antibody
          Product Details
          PA5-33441
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          10 µg/mL
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Bat, Dog, Horse, Hamster, Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Synthetic 20 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human CNR1 / CB1.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          50 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.1% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2550821
          Product Specific Information
          Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Chimpanzee, Gorilla, Monkey, Mouse, Rat, Hamster, Panda, Dog, Bat, Cat, Horse (100%).
          Target Information
          This gene encodes one of two cannabinoid receptors. The cannabinoids, principally delta-9-tetrahydrocannabinol and synthetic analogs, are psychoactive ingredients of marijuana. The cannabinoid receptors are members of the guanine-nucleotide-binding protein coupled receptor family, which inhibit adenylate cyclase activity in a dose-dependent, stereoselective and pertussis toxin-sensitive manner. The two receptors have been found to be involved in the cannabinoid-induced CNS effects experienced by users of marijuana. Multiple transcript variants encoding two different protein isoforms have been described for this gene.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Brain-type cannabinoid receptor; CANN6; Cannabinoid receptor 1; cannabinoid receptor 1 (brain); CB-R; CB1; CB1 receptor; central cannabinoid receptor; HGNC:2159; N-terminal variant; OTTHUMP00000016839; RP1-23D17.1; striatal cannabinoid receptor type 1 protein; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CANN6; CB-R; CB1; CB1A; CB1K5; CB1R; CNR; CNR1; I79_000677; Skr6; SKR6R
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P21554, (Mouse) P47746, (Rat) P20272
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 1268, (Horse) 100065681, (Dog) 481913, (Mouse) 12801, (Chinese hamster) 100768005, (Rat) 25248
          View more View less
          Function(s)
          G-protein coupled receptor activity cannabinoid receptor activity protein binding identical protein binding signal transducer activity drug binding G-protein coupled receptor
          Process(es)
          signal transduction G-protein coupled receptor signaling pathway G-protein coupled receptor signaling pathway, coupled to cyclic nucleotide second messenger adenylate cyclase-modulating G-protein coupled receptor signaling pathway adenylate cyclase-activating G-protein coupled receptor signaling pathway axonal fasciculation cannabinoid signaling pathway glucose homeostasis retrograde trans-synaptic signaling by endocannabinoid regulation of presynaptic cytosolic calcium ion concentration positive regulation of acute inflammatory response to antigenic stimulus aging learning or memory memory positive regulation of neuron projection development regulation of lipid metabolic process sensory perception of pain positive regulation of fever generation negative regulation of fatty acid beta-oxidation regulation of synaptic transmission, GABAergic response to lipopolysaccharide negative regulation of mast cell activation negative regulation of dopamine secretion response to nicotine response to cocaine positive regulation of apoptotic process negative regulation of ion transport response to morphine response to ethanol negative regulation of action potential negative regulation of blood pressure positive regulation of blood pressure regulation of insulin secretion negative regulation of nitric-oxide synthase activity regulation of synaptic transmission, glutamatergic regulation of feeding behavior regulation of penile erection spermatogenesis response to nutrient maternal process involved in female pregnancy
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline