    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • ICAM-1 (CD54) Antibodies
          Proteintech
          CD54 (ICAM-1) Monoclonal Antibody (15.2), PE
          Advanced Verification
          View all (204) ICAM-1 (CD54) antibodies
          Tech Support
          Cite CD54 (ICAM-1) Monoclonal Antibody (15.2), PE
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Advanced Verification (1)
          CD54 (ICAM-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD54 (ICAM-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          CD54 (ICAM-1) Antibody (PE-65075100TEST) in Flow
          1X10^6 human peripheral blood lymphocytes were surface stained with APC-anti-human CD3 (APC-65151,clone UCHT1) and PE-anti-human CD54 (ICAM-1) (Product # PE-65075100TEST), Clone:15.2). Cells were not fixed. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD54 (ICAM-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD54 (ICAM-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD54 (ICAM-1) Antibody
          CD54 (ICAM-1) Monoclonal Antibody (15.2), PE
          Product Details
          PE-65075100TEST
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          5 µL/1x10^6 cells in a 100 µL suspension
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          15.2
          Conjugate
          PE PE PE
          • Unconjugated
          • APC 
          • Atlantic Blue
          • Cardinal Red
          • CoraLite 594
          • CoraLite Plus 488
          • CoraLite Plus 647
          • CoraLite Plus 750
          • CoraLitePlus 405
          • CoraLitePlus 555
          • FITC Plus
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          565/576 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          5 µL/Test
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.2, with 0.5% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          ICAM-1 (CD54) is an 85-110 kDa single-chain type 1 integral membrane glycoprotein with an extracellular domain of five immunoglobulin superfamily repeats, a transmembrane region and a cytoplasmic domain. ICAM-1 has 7 potential N-linked glycosylation sites and shares considerable amino acid sequence homology with ICAM-3 (CD50) and ICAM-2 (CD102). ICAM-1 binds to integrins of type CD11a/CD18 (leukocyte adhesion molecule, LFA-1), or CD11b/CD18 (Mac-1) and is exploited by Rhinovirus as a receptor. ICAM-1 is expressed by activated endothelial cells and detected on epithelial cells, fibroblasts, chondrocytes, B lymphocytes, T lymphocytes (low), monocytes, macrophages, dendritic cells and neutrophils, with lower levels that increase upon inflammation. ICAM-1 is also detected in some carcinoma and melanoma cells. Soluble ICAM-1 is detectable in the plasma and is elevated in patients with various inflammatory syndromes.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD54; cell surface glycoprotein P3.58; epididymis secretory sperm binding protein; Human rhinovirus receptor; ICAM-1; ICAM-1 soluble variant; Intercellular adhesion molecule 1; intercellular adhesion molecule 1 (CD54), human rhinovirus receptor; intercellular adhesion molecule-1 precursor; Ly 47; Major group rhinovirus receptor; major group rhinovirus receptor precusor; MALA2; sCD54; soluble CD54; Surface antigen of activated B cells; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: BB2; CD54; ICAM1; P3.58
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P05362
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3383
          View more View less
          Function(s)
          virus receptor activity transmembrane signaling receptor activity integrin binding protein binding signaling receptor activity
          Process(es)
          regulation of leukocyte mediated cytotoxicity immune effector process T cell activation via T cell receptor contact with antigen bound to MHC molecule on antigen presenting cell T cell antigen processing and presentation positive regulation of cellular extravasation immune response cell adhesion heterophilic cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules leukocyte cell-cell adhesion membrane to membrane docking cell adhesion mediated by integrin adhesion of symbiont to host viral entry into host cell receptor-mediated virion attachment to host cell leukocyte migration establishment of endothelial barrier positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to glucose stimulus T cell extravasation cell-cell adhesion regulation of ruffle assembly cellular response to oxygen-containing compound negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors cellular response to beta-amyloid cellular response to leukemia inhibitory factor negative regulation of endothelial cell apoptotic process
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline