    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Kindlin 2 Antibodies
          OriGene
          FERMT2 Monoclonal Antibody (OTI14A11), TrueMAB™
          Advanced Verification
          View all (24) Kindlin 2 antibodies
          Tech Support
          Cite FERMT2 Monoclonal Antibody (OTI14A11), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (8)
          • Advanced Verification (1)
          FERMT2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FERMT2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 9
          FERMT2 Antibody (TA500505S) in ICC/IF
          Anti-FERMT2 mouse monoclonal antibody (TA500505) immunofluorescent staining of COS7 cells transiently transfected by pCMV6-ENTRY FERMT2(RC205727). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          FERMT2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          FERMT2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          FERMT2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          FERMT2 Antibody in Western Blot (WB)
          FERMT2 Antibody in Western Blot (WB)
          FERMT2 Antibody in Western Blot (WB)
          FERMT2 Antibody in Western Blot (WB)
          FERMT2 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          FERMT2 Antibody
          FERMT2 Monoclonal Antibody (OTI14A11), TrueMAB™
          Product Details
          TA500505S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:1,000-1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:50
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:100
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          2 µg/500 µL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Dog, Human, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI14A11
          Immunogen
          Full-length protein expressed in 293T cell transfected with human FERMT2 expression vector
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Scaffolding protein that enhances integrin activation mediated by TLN1 and/or TLN2, but activates integrins only weakly by itself. Binds to membranes enriched in phosphoinositides. Enhances integrin-mediated cell adhesion onto the extracellular matrix and cell spreading; this requires both its ability to interact with integrins and with phospholipid membranes. Required for the assembly of focal adhesions. Participates in the connection between extracellular matrix adhesion sites and the actin cytoskeleton and also in the orchestration of actin assembly and cell shape modulation. Recruits FBLIM1 to focal adhesions. Plays a role in the TGFB1 and integrin signaling pathways. Stabilizes active CTNNB1 and plays a role in the regulation of transcription mediated by CTNNB1 and TCF7L2/TCF4 and in Wnt signaling. [UniProt]
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Fermitin family homolog 2; fermitin family member 2; kindlin 2; Kindlin-2; MIG-2; mitogen inducible gene 2 protein; mitogen inducible gene-2; Mitogen-inducible gene 2 protein; PH domain-containing family C member 1; pleckstrin homology domain containing, family C (with FERM domain) member 1; pleckstrin homology domain containing, family C member 1; Pleckstrin homology domain-containing family C member 1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: FERMT2; KIND2; mig-2; MIG2; PLEKHC1; UNC112; UNC112B
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q96AC1
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Dog) 490693, (Human) 10979, (Rat) 289992
          View more View less
          Function(s)
          actin binding integrin binding protein binding phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate binding lipid binding protein kinase binding type I transforming growth factor beta receptor binding protein serine/threonine kinase activator activity SMAD binding actin filament binding protein serine/threonine kinase binding
          Process(es)
          cell-matrix adhesion transforming growth factor beta receptor signaling pathway integrin-mediated signaling pathway Wnt signaling pathway integrin activation substrate adhesion-dependent cell spreading focal adhesion assembly protein localization to membrane cell adhesion regulation of cell shape positive regulation of epithelial to mesenchymal transition regulation of cell morphogenesis positive regulation of cell migration positive regulation of integrin activation adherens junction maintenance positive regulation of Rho protein signal transduction negative regulation of vascular permeability negative regulation of fat cell differentiation positive regulation of osteoblast differentiation positive regulation of stress fiber assembly positive regulation of focal adhesion assembly positive regulation of protein kinase B signaling limb development positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of substrate adhesion-dependent cell spreading positive regulation of protein localization to nucleus protein localization to cell junction positive regulation of mesenchymal stem cell proliferation positive regulation of wound healing, spreading of epidermal cells
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline