    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • ATP Citrate Lyase Antibodies
          OriGene
          ACLY Monoclonal Antibody (OTI3G8), TrueMAB™
          View all (47) ATP Citrate Lyase antibodies
          Tech Support
          Cite ACLY Monoclonal Antibody (OTI3G8), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (19)
          ACLY Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ACLY Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 19
          ACLY Antibody (TA501031S) in ICC/IF
          Anti-ACLY mouse monoclonal antibody (TA501031) immunofluorescent staining of COS7 cells transiently transfected by pCMV6-ENTRY ACLY(RC200508). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          ACLY Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ACLY Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ACLY Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ACLY Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ACLY Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ACLY Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ACLY Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ACLY Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ACLY Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ACLY Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ACLY Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ACLY Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ACLY Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ACLY Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ACLY Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ACLY Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ACLY Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ACLY Antibody in Western Blot (WB)
          ACLY Antibody in Western Blot (WB)
          ACLY Monoclonal Antibody (OTI3G8), TrueMAB™
          Product Details
          TA501031S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:50
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI3G8
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human ACLY produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.58 mg/mL
          Amount
          17.4 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          ATP citrate lyase is the primary enzyme responsible for the synthesis of cytosolic acetyl-CoA in many tissues. The enzyme is a tetramer (relative molecular weight approximately 440,000) of apparently identical subunits. It catalyzes the formation of acetyl-CoA and oxaloacetate from citrate and CoA with a concomitant hydrolysis of ATP to ADP and phosphate. The product, acetyl-CoA, serves several important biosynthetic pathways, including lipogenesis and cholesterogenesis. In nervous tissue, ATP citrate-lyase may be involved in the biosynthesis of acetylcholine. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: ACL; ATP-citrate (pro-S-)-lyase; ATP-citrate synthase; Citrate cleavage enzyme; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ACL; ACLY; ATPCL; CLATP
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P53396
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 47
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding catalytic activity ATP citrate synthase activity protein binding ATP binding transferase activity metal ion binding transferase activity, transferring acyl groups, acyl groups converted into alkyl on transfer
          Process(es)
          acetyl-CoA biosynthetic process citrate metabolic process oxaloacetate metabolic process lipid metabolic process fatty acid biosynthetic process cholesterol biosynthetic process lipid biosynthetic process coenzyme A metabolic process negative regulation of ferroptosis
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline