    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • beta Catenin Antibodies
          OriGene
          Beta-catenin Monoclonal Antibody (OTI3C6), TrueMAB™
          View all (249) beta Catenin antibodies
          Tech Support
          Cite Beta-catenin Monoclonal Antibody (OTI3C6), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          Beta-catenin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Beta-catenin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          Beta-catenin Antibody (TA502302S) in WB
          Western blot analysis of extracts (35 µg) from 9 different cell lines by using anti-CTNNB1 monoclonal antibody (HepG2: human; HeLa: human; SVT2: mouse; A549: human; COS7: monkey; Jurkat: human; MDCK: canine; PC12: rat; MCF7: human). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Beta-catenin Antibody in Western Blot (WB)
          Beta-catenin Antibody in Western Blot (WB)
          Beta-catenin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Beta-catenin Monoclonal Antibody (OTI3C6), TrueMAB™
          Product Details
          TA502302S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500-1:2,000
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1:100
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI3C6
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human CTNNB1 produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.51 mg/mL
          Amount
          15.3 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Beta-catenin, an adherens junction (AJ) protein, was originally identified as a component of cell-cell adhesion structures. AJs are necessary for the creation and maintenance of epithelial cell layers by regulating cell growth and adhesion between cells. Beta-catenin interacts with the cytoplasmic domain of E-cadherin and links E-cadherin to alpha-catenin, which in turn mediates anchorage of the E-cadherin complex to the cortical actin cytoskeleton. Studies show that Beta-catenin also binds to another cytoskeletal complex containing the adenomatous polyposis coli protein and microtubules, and interacts with several signaling pathways that include tyrosine kinases, phosphatases and Wnt/Wingless. The interplay between beta-catenin, cytoskeletal complexes and signaling pathways may regulate morphogenesis. Beta-catenin is expressed in several hair follicle cell types, basal and peripheral matrix cells, and cells of the outer and inner root sheats. A pathological role of beta-catenin has been identified in pilomatrixoma (PTR), medulloblastoma (MDB), colorectal cancer (CRC), ovarian cancer, and tumor development. In the nucleus, beta-catenin serves to co activate a family of Lef/Tcf transcription factors that stimulate transcription of target genes including those encoding cyclin D and c-myc that promote cell proliferation. The influence on cell proliferation is the molecular basis for the role of beta-catenin in tumorgenesis, specifically, solid tumors of the breast, colon, liver, lung, gastric, prostate, and skin.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Bcatenin; beta 1 88kDa; Beta-catenin; Betacatenin; C20orf33; Cadherin associated protein; catenin; catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa; Catenin b 1; Catenin b1; Catenin beta-1; Catenin beta1; Catenin β 1; Catenin β1; CTNB1; dJ633O20.1; DKFZp686D02253; FLJ25606; FLJ37923; NAP; NYD-SP19; OTTHUMP00000209289; P14L; PP8304; RP5-1118M15.1; unnamed protein product; β catenin; βcatenin
          View more View less
          Gene Aliases: armadillo; CTNNB; CTNNB1; EVR7; MRD19; NEDSDV; OK/SW-cl.35; PRO2286
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P35222
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 1499
          View more View less
          Function(s)
          transcription cofactor binding transcription corepressor binding chromatin binding transcription coactivator activity receptor binding protein binding ligand-dependent nuclear receptor binding enzyme binding kinase binding protein kinase binding phosphatase binding protein phosphatase binding estrogen receptor binding ubiquitin protein ligase binding ion channel binding alpha-catenin binding cadherin binding SMAD binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding I-SMAD binding disordered domain specific binding DNA-binding transcription factor binding histone methyltransferase binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter MAPK cascade protein polyubiquitination embryonic axis specification cell morphogenesis skeletal system development patterning of blood vessels vasculogenesis osteoblast differentiation branching involved in ureteric bud morphogenesis in utero embryonic development gastrulation with mouth forming second endoderm formation cell fate specification endodermal cell fate commitment neuron migration kidney development epithelial to mesenchymal transition neural plate development tissue homeostasis vasculature development positive regulation of neuroblast proliferation positive regulation of mesenchymal cell proliferation chondrocyte differentiation lens morphogenesis in camera-type eye outflow tract morphogenesis regulation of secondary heart field cardioblast proliferation metanephros morphogenesis negative regulation of mesenchymal to epithelial transition involved in metanephros morphogenesis transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter cell adhesion cell-matrix adhesion epidermal growth factor receptor signaling pathway chemical synaptic transmission ectoderm development nervous system development glial cell fate determination neuroblast proliferation heart development protein localization cell proliferation positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation fibroblast growth factor receptor signaling pathway response to xenobiotic stimulus anterior/posterior axis specification dorsal/ventral axis specification dorsal/ventral pattern formation proximal/distal pattern formation mesenchymal cell proliferation gene expression regulation of gene expression positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression regulation of epithelial to mesenchymal transition positive regulation of epithelial to mesenchymal transition positive regulation of heparan sulfate proteoglycan biosynthetic process Wnt signaling pathway morphogenesis of embryonic epithelium negative regulation of angiogenesis stem cell population maintenance layer formation in cerebral cortex hypothalamus development central nervous system vasculogenesis hair cycle process hemopoiesis cell differentiation neuron differentiation T cell differentiation osteoclast differentiation lung development male genitalia development epithelial cell differentiation regulation of epithelial cell differentiation positive regulation of epithelial cell differentiation forebrain development midbrain development hindbrain development regulation of centriole-centriole cohesion pancreas development hair follicle morphogenesis regulation of protein ubiquitination regulation of myelination positive regulation of telomere maintenance via telomerase negative regulation of chondrocyte differentiation response to estradiol positive regulation of transcription elongation from RNA polymerase II promoter T cell differentiation in thymus negative regulation of protein sumoylation positive regulation of homotypic cell-cell adhesion adherens junction organization adherens junction assembly protein localization to cell surface embryonic heart tube development genitalia morphogenesis embryonic forelimb morphogenesis embryonic hindlimb morphogenesis hair cell differentiation detection of muscle stretch embryonic skeletal limb joint morphogenesis astrocyte-dopaminergic neuron signaling regulation of cell proliferation regulation of T cell proliferation odontogenesis of dentin-containing tooth embryonic digit morphogenesis regulation of apoptotic process positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process positive regulation of MAPK cascade negative regulation of neuron apoptotic process positive regulation of neuron apoptotic process skin development cell-cell adhesion mediated by cadherin canonical Wnt signaling pathway involved in mesenchymal stem cell differentiation bone resorption regulation of cell differentiation negative regulation of cell differentiation positive regulation of cell differentiation positive regulation of endothelial cell differentiation regulation of osteoblast differentiation positive regulation of osteoblast differentiation regulation of osteoclast differentiation negative regulation of osteoclast differentiation positive regulation of fibroblast growth factor receptor signaling pathway regulation of angiogenesis positive regulation of angiogenesis negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of mitotic cell cycle, embryonic regulation of fibroblast proliferation cell maturation synaptic vesicle transport animal organ development thymus development embryonic organ development oocyte development embryonic foregut morphogenesis positive regulation of skeletal muscle tissue development regulation of smooth muscle cell proliferation neuron fate determination oligodendrocyte differentiation negative regulation of oligodendrocyte differentiation regulation of neurogenesis negative regulation of neurogenesis synapse organization detection of mechanical stimulus smooth muscle cell differentiation myoblast proliferation regulation of timing of anagen regulation of synapse assembly oviduct development canonical Wnt signaling pathway limb development mesenchymal to epithelial transition trachea morphogenesis trachea formation epithelial tube branching involved in lung morphogenesis lung cell differentiation lung-associated mesenchyme development lung epithelial cell differentiation lung induction epithelial cell differentiation involved in prostate gland development epithelial cell proliferation involved in prostate gland development positive regulation of epithelial cell proliferation involved in prostate gland development hair follicle placode formation establishment of blood-brain barrier mesenchymal cell proliferation involved in lung development positive regulation of branching involved in lung morphogenesis endothelial tube morphogenesis fungiform papilla formation sympathetic ganglion development cranial ganglion development regulation of centromeric sister chromatid cohesion cellular response to growth factor stimulus cellular response to indole-3-methanol renal vesicle formation renal inner medulla development renal outer medulla development nephron tubule formation stem cell proliferation regulation of nephron tubule epithelial cell differentiation mesenchymal stem cell differentiation negative regulation of canonical Wnt signaling pathway regulation of calcium ion import acinar cell differentiation synaptic vesicle clustering apoptotic signaling pathway cell-cell adhesion positive regulation of odontoblast differentiation negative regulation of oxidative stress-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway cranial skeletal system development midbrain dopaminergic neuron differentiation positive regulation of blood vessel branching neuron projection extension embryonic brain development dorsal root ganglion development establishment of blood-retinal barrier regulation of protein localization to cell surface positive regulation of determination of dorsal identity positive regulation of neural precursor cell proliferation positive regulation of myoblast proliferation positive regulation of stem cell proliferation negative regulation of apoptotic signaling pathway
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline