    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • GRAP2 Antibodies
          OriGene
          GRAP2 Monoclonal Antibody (OTI1G2), TrueMAB™
          View all (18) GRAP2 antibodies
          Tech Support
          Cite GRAP2 Monoclonal Antibody (OTI1G2), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (7)
          GRAP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          GRAP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 7
          GRAP2 Antibody (TA502923S) in IHC (P)
          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded human endometrium tissue within the normal limits using anti-GRAP2 mouse monoclonal antibody. (Heat-induced epitope retrieval by 10mM citric buffer, pH6.0, 100°C for 10min, TA502923) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          GRAP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GRAP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GRAP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GRAP2 Antibody in Western Blot (WB)
          GRAP2 Antibody in Western Blot (WB)
          GRAP2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          GRAP2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          GRAP2 Monoclonal Antibody (OTI1G2), TrueMAB™
          Product Details
          TA502923S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500-1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:150
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1:100
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI1G2
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human GRAP2 produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          This gene encodes a member of the GRB2/Sem5/Drk family. This member is an adaptor-like protein involved in leukocyte-specific protein-tyrosine kinase signaling. Like its related family member, GRB2-related adaptor protein (GRAP), this protein contains an SH2 domain flanked by two SH3 domains. This protein interacts with other proteins, such as GRB2-associated binding protein 1 (GAB1) and the SLP-76 leukocyte protein (LCP2), through its SH3 domains. Transcript variants utilizing alternative polyA sites exist.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Adapter protein GRID; GRAP2; GRB-2-like protein; GRB2-related adapter protein 2; GRB2-related protein with insert domain; GRB2L; GRBLG; GRBX; GrbX; p38; Grf-40; Grf40 adapter protein; Growth factor receptor-binding protein; growth factor receptor-bound protein 2-related adaptor protein 2; Hematopoietic cell-associated adapter protein GrpL; hematopoietic cell-associated adaptor protein GRPL; monocytic adaptor; monocytic adaptor molecule; P38; Protein GADS; RP3-370M22.1; SH2-SH3 containing adaptor protein; SH3-SH2-SH3 adapter Mona; SH3-SH2-SH3 adaptor molecule; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: GADS; GRAP-2; GRAP2; GRB2L; GRBLG; GrbX; Grf40; GRID; GRPL; Mona; P38
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O75791
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 9402
          View more View less
          Function(s)
          phosphotyrosine binding protein binding
          Process(es)
          signal transduction Ras protein signal transduction cell-cell signaling regulation of MAPK cascade
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline