    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Chromogranin A Antibodies
          OriGene
          CHGA Monoclonal Antibody (OTI1G3), TrueMAB™
          View all (119) Chromogranin A antibodies
          Tech Support
          Cite CHGA Monoclonal Antibody (OTI1G3), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          CHGA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CHGA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          CHGA Antibody (TA506095) in ICC/IF
          Anti-CHGA mouse monoclonal antibody (TA506095) immunofluorescent staining of COS7 cells transiently transfected by pCMV6-ENTRY CHGA(RC200492). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CHGA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CHGA Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CHGA Antibody in Western Blot (WB)
          CHGA Monoclonal Antibody (OTI1G3), TrueMAB™
          Product Details
          TA506095
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:150
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI1G3
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human CHGA produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Chromogranin A (CHGA) is a member of the chromogranin/secretogranin family of neuroendocrine secretory proteins. It is found in secretory vesicles of neurons and endocine cells. CHGA is a precursor to three biologically active peptides: vasostatin, pancreastatin, and parastatin. These peptides act as autocine or paracrine negative modulators of the neuroendocrine system. CHGA is an excellent marker for carcinoid tumors, pheo-chromocytomas, paragangliomas, and other neuro-endocrine tumors. Coexpression of chromogranin A and neuron specific enolase (NSE) is common in neuroendocrine neoplasms.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: betagranin (N-terminal fragment of chromogranin A); catestatin; CgA; chromofungin; chromogranin A; chromogranin A precursor; Chromogranin-A; CTNNB; DKFZp686D02253; FLJ25606; FLJ37923; MGC105435; parathyroid secretory protein 1; Pituitary secretory protein I; SP-I; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CGA; CHGA; PHE5; PHES
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P10645
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 1113
          View more View less
          Process(es)
          regulation of the force of heart contraction mast cell chemotaxis regulation of blood pressure killing of cells of other organism protein localization to secretory granule negative regulation of catecholamine secretion defense response to bacterium mast cell degranulation innate immune response mast cell activation negative regulation of insulin secretion defense response to Gram-negative bacterium defense response to Gram-positive bacterium defense response to fungus positive regulation of cardiac muscle contraction adenylate cyclase-activating adrenergic receptor signaling pathway positive regulation of phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway positive regulation of relaxation of cardiac muscle positive regulation of dense core granule biogenesis
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline