    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD2 Antibodies
          OriGene
          CD2 Monoclonal Antibody (OTI1C5), TrueMAB™
          View all (190) CD2 antibodies
          Tech Support
          Cite CD2 Monoclonal Antibody (OTI1C5), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (5)
          CD2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          CD2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 5
          CD2 Antibody (TA800655S) in IHC (P)
          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded human lymphoma tissue using anti-CD2 mouse monoclonal antibody. (Heat-induced epitope retrieval by 10mM citric buffer, pH6.0, 120°C for 3min, TA800655). (1:150) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD2 Antibody in Western Blot (WB)
          CD2 Antibody in Western Blot (WB)
          CD2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD2 Monoclonal Antibody (OTI1C5), TrueMAB™
          Product Details
          TA800655S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000-1:4,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:500
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Dog, Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI1C5
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human CD2 produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Biotin 
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          CD2 (LFA-2) is a monomeric surface antigen (MW range 45-58 kDa) of the human T-lymphocyte lineage that is expressed on all peripheral blood T cells. CD2 is one of the earliest T-cell markers, being present on more than 95% of thymocytes and it is also found on some natural killer cells, but not on B lymphocytes. Monoclonal antibodies directed against CD2 inhibit the formation of rosettes with sheep erythrocytes, indicating that CD2 is the erythrocyte receptor or is closely associated with it. The interaction between CD2 and CD58 stabilizes adhesion between T cells and antigen presenting or target cells. Relatively low affinity of CD2 to CD58 (as measured in solution) is compensated within the two-dimensional cell-cell interface to provide tight adhesion. Moreover, T cell activation induces increased CD2 expression and its lateral mobility, making easier contact between CD2 and CD58. Subsequently, T cell activation causes fixation of CD58-CD2 at sites of cell-cell contact, thereby strengthening intercellular adhesion. CD2 deficiency reduces intestinal inflammation and helps to control infection. Diseases associated with CD2 dysfunction include penis squamous cell carcinoma and immune deficiency due to the absence of the thymus.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD2; CD2 antigen; CD2 antigen (p50), sheep red blood cell receptor; CD2 surface antigen; Erythrocyte receptor; FLJ46032; LFA-2; LFA-3 receptor; Ly-37; Lymphocyte antigen 37; lymphocyte-function antigen-2; OX-34 antigen; OX-45 surface antigen homolog to human T lymphocyte CD2 antigen; Rosette receptor; surface antigen CD2 precursor; T-cell surface antigen CD2; T-cell surface antigen CD2 precursor; T-cell surface antigen T11/Leu-5; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD2; CD2R; LFA-2; LFA2; Ly-37; Ly37; OX-34; OX34; SRBC; T11
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P06729, (Mouse) P08920, (Rat) P08921
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Dog) 607448, (Human) 914, (Mouse) 12481, (Rat) 497761
          View more View less
          Function(s)
          receptor binding protein binding protein kinase binding receptor tyrosine kinase binding signaling receptor activity identical protein binding glycoprotein binding antigen binding receptor activity protein homodimerization activity protein self-association immunoglobulin receptor superfamily
          Process(es)
          membrane raft polarization apoptotic process immune response cell adhesion cell surface receptor signaling pathway natural killer cell activation positive regulation of myeloid dendritic cell activation positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-8 production positive regulation of tumor necrosis factor production heterotypic cell-cell adhesion T cell activation natural killer cell mediated cytotoxicity regulation of T cell differentiation cell-cell adhesion single organismal cell-cell adhesion positive regulation of interferon-gamma secretion positive regulation of interleukin-8 secretion
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline