    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • NBS1 Antibodies
          OriGene
          NBN Monoclonal Antibody (OTI3A9), TrueMAB™
          View all (97) NBS1 antibodies
          Tech Support
          Cite NBN Monoclonal Antibody (OTI3A9), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (9)
          NBN Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          NBN Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 9
          NBN Antibody (TA801251S) in IHC (P)
          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded human endometrium tissue within the normal limits using anti-NBN mouse monoclonal antibody. (Heat-induced epitope retrieval by 10mM citric buffer, pH6.0, 120°C for 3min, TA801251) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          NBN Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NBN Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NBN Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NBN Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NBN Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NBN Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NBN Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NBN Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NBN Antibody in Western Blot (WB)
          NBN Monoclonal Antibody (OTI3A9), TrueMAB™
          Product Details
          TA801251S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:150
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI3A9
          Immunogen
          Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 461-754 of human NBN produced in E.coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          The p95 gene (identical to NBS1 and nibrin) is a member of the hMre11/hRad50 double-strand break complex. This protein complex has been implicated in Nijmegen breakage syndrome, an autosomal recessive disorder marked by increased cancer incidence, cell cycle checkpoint deficits, and ionizing radiation sensitivity, thus revealing a direct molecular link between double-strand break repair and cell cycle checkpoint functions.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: AT V1; AT V2; Cell cycle regulatory protein p95; FLJ10155; hNbs1; MGC87362; mutated in Nijmegen Breakage syndrome; Nibrin; Nijmegen breakage syndrome 1 (nibrin); Nijmegen breakage syndrome protein 1; OTTHUMP00000204088; p95 protein of the MRE11/RAD50 complex; p95-NBS1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AT-V1; AT-V2; ATV; hNbs1; NBN; NBS; NBS1; P95
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O60934
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4683
          View more View less
          Function(s)
          damaged DNA binding protein binding histone binding protein serine/threonine kinase activator activity phosphorylation-dependent protein binding DNA-binding transcription factor binding chromatin-protein adaptor activity
          Process(es)
          DNA damage checkpoint telomere maintenance double-strand break repair via homologous recombination DNA double-strand break processing in utero embryonic development blastocyst growth DNA repair double-strand break repair cellular response to DNA damage stimulus mitotic G2 DNA damage checkpoint neuroblast proliferation regulation of DNA-dependent DNA replication initiation DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator protection from non-homologous end joining at telomere telomeric 3' overhang formation positive regulation of telomere maintenance reciprocal DNA recombination telomere maintenance in response to DNA damage mitotic G2/M transition checkpoint isotype switching neuromuscular process controlling balance meiotic cell cycle regulation of cell cycle R-loop processing protein K63-linked ubiquitination t-circle formation telomere maintenance via telomere trimming intrinsic apoptotic signaling pathway double-strand break repair via alternative nonhomologous end joining DNA strand resection involved in replication fork processing negative regulation of telomere capping positive regulation of double-strand break repair via homologous recombination protein localization to site of double-strand break positive regulation of double-strand break repair
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline