    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • VWF Antibodies
          OriGene
          VWF Monoclonal Antibody (OTI2H9), TrueMAB™
          View all (118) VWF antibodies
          Tech Support
          Cite VWF Monoclonal Antibody (OTI2H9), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (4)
          VWF Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          VWF Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 4
          VWF Antibody (TA803497S) in IHC (P)
          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded Adenocarcinoma of Human endometrium tissue using anti-VWF mouse monoclonal antibody. (Heat-induced epitope retrieval by 1 mM EDTA in 10mM Tris, pH8.5, 120°C for 3min, TA803497) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          VWF Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          VWF Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          VWF Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          VWF Antibody in Western Blot (WB)
          VWF Monoclonal Antibody (OTI2H9), TrueMAB™
          Product Details
          TA803497S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:150
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI2H9
          Immunogen
          Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 764-1263 of human VWF produced in SF9 cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Von Willebrand factor (vWf) is a series of self-aggregated structures, all derived from common glycoprotein subunits, synthesized in endothelial cells and megakaryocytes. The molecular mass of the monomeric vWf unit is 225 kDa. vWf binds to circulating factor VIIIc (antihemophilic factor), hereby stabilizing the latter thus being an important factor in the normal primary haemostasis.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Coagulation Factor VIII; coagulation factor VIII VWF; Factor VIII related antigen; unnamed protein product; von Willebrand antigen II precursor; von Willebrand Disease (vWD); von Willebrand factor; vWF
          View more View less
          Gene Aliases: F8VWF; VWD; VWF
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P04275
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 7450
          View more View less
          Function(s)
          protease binding integrin binding extracellular matrix structural constituent protein binding collagen binding immunoglobulin binding identical protein binding chaperone binding
          Process(es)
          cell adhesion blood coagulation hemostasis response to wounding platelet activation cell-substrate adhesion positive regulation of intracellular signal transduction
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline