    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Cytokeratin 19 Antibodies
          OriGene
          KRT19 Monoclonal Antibody (OTI8H7), TrueMAB™
          View all (170) Cytokeratin 19 antibodies
          Tech Support
          Cite KRT19 Monoclonal Antibody (OTI8H7), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (9)
          KRT19 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          KRT19 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 9
          KRT19 Antibody (TA804001) in IHC (P)
          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded human pancreas tissue within the normal limits using anti-KRT19 mouse monoclonal antibody. (Heat-induced epitope retrieval by 1 mM EDTA in 10mM Tris, pH8.5, 120°C for 3min, TA804001) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          KRT19 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          KRT19 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          KRT19 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          KRT19 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          KRT19 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          KRT19 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          KRT19 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          KRT19 Antibody in Western Blot (WB)
          KRT19 Antibody in Western Blot (WB)
          KRT19 Monoclonal Antibody (OTI8H7), TrueMAB™
          Product Details
          TA804001
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:200-1:1,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:150
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI8H7
          Immunogen
          Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 240-390 of human KRT19 produced in E.coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Cytokeratin 19 is part of a subfamily of intermediate filament proteins and are characterized by a remarkable biochemical diversity, represented in human epithelial tissues by at least 20 different polypeptides. Cytokeratins range in molecular weight from 40-68 kDa and isoelectric pH between 4.9 - 7.8. The individual human cytokeratins are numbered 1 to 20. The various epithelia in the human body usually express cytokeratins which are not only characteristic of the type of epithelium, but also related to the degree of maturation or differentiation within an epithelium. Cytokeratin subtype expression patterns are used to an increasing extent in the distinction of different types of epithelial malignancies. The cytokeratin antibodies are not only of assistance in the differential diagnosis of tumors using immunohistochemistry on tissue sections, but are also a useful tool in cytopathology and flow cytometric assays. For example, cytokeratin 19 is not expressed in hepatocytes, therefore, it is useful in the identification of liver metastasis.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 40-kDa keratin intermediate filament; C K1CS; CK 19; CK-19; cytokeratin 19; Cytokeratin-19; K19; keratin 19, type I; Keratin, type I cytoskeletal 19; keratin, type I, 40-kd; Keratin-19; MGC15366; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CK19; K19; K1CS; KRT19
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P08727
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3880
          View more View less
          Function(s)
          structural molecule activity structural constituent of cytoskeleton protein binding structural constituent of muscle structural constituent of epidermis macromolecular complex binding
          Process(es)
          morphogenesis of an epithelium Notch signaling pathway epithelial cell differentiation response to estrogen intermediate filament organization sarcomere organization cell differentiation involved in embryonic placenta development
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline