    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • N-WASP Antibodies
          OriGene
          WASL Monoclonal Antibody (OTI2H5), TrueMAB™
          View all (30) N-WASP antibodies
          Tech Support
          Cite WASL Monoclonal Antibody (OTI2H5), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          WASL Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          WASL Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          WASL Antibody (TA811282S) in IHC (P)
          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded human spleen tissue within the normal limits using anti-WASL mouse monoclonal antibody. (Heat-induced epitope retrieval by 1mM EDTA in 10mM Tris buffer (pH8.5) at 120°C for 3 min, TA811282)(1:150). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          WASL Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          WASL Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          WASL Antibody in Western Blot (WB)
          WASL Monoclonal Antibody (OTI2H5), TrueMAB™
          Product Details
          TA811282S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:150
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI2H5
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human WASL produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          The Wiskott-Aldrich syndrome (WAS) family of proteins share similar domain structure, and are involved in transduction of signals from receptors on the cell surface to the actin cytoskeleton. The presence of a number of different motifs suggests that they are regulated by a number of different stimuli, and interact with multiple proteins. Recent studies have demonstrated that these proteins, directly or indirectly, associate with the small GTPase, Cdc42, known to regulate formation of actin filaments, and the cytoskeletal organizing complex, Arp2/3. The WASL gene product is a homolog of WAS protein, however, unlike the latter, it is ubiquitously expressed and shows highest expression in neural tissues. It has been shown to bind Cdc42 directly, and induce formation of long actin microspikes.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Actin nucleation-promoting factor WASL; DKFZp779G0847; MGC48327; n wasp; N-WASP; Neural Wiskott-Aldrich syndrome protein; unnamed protein product; Wiskott-Aldrich syndrome like
          View more View less
          Gene Aliases: N-WASP; NWASP; WASL; WASPB
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O00401
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 8976
          View more View less
          Function(s)
          actin binding protein binding GTPase regulator activity
          Process(es)
          membrane budding actin filament organization actin polymerization or depolymerization response to bacterium vesicle organization actin cytoskeleton organization actin filament polymerization vesicle transport along actin filament protein complex localization regulation of protein localization positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter cell division positive regulation of filopodium assembly spindle localization dendritic spine morphogenesis protein-containing complex assembly regulation of postsynapse organization negative regulation of membrane tubulation positive regulation of clathrin-mediated endocytosis negative regulation of lymphocyte migration
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline