    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • IGF2BP3 Antibodies
          OriGene
          IGF2BP3 Monoclonal Antibody (OTI6A3), TrueMAB™
          View all (42) IGF2BP3 antibodies
          Tech Support
          Cite IGF2BP3 Monoclonal Antibody (OTI6A3), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (4)
          IGF2BP3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          IGF2BP3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 4
          IGF2BP3 Antibody (TA811496S) in IHC (P)
          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded human embryonic cerebellum within the normal limits using anti-IGF2BP3 mouse monoclonal antibody. This figure shows negative staining. (Heat-induced epitope retrieval by 1mM EDTA in 10mM Tris buffer (pH8.5) at 120°C for 3 min, TA811496) (1:150) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          IGF2BP3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          IGF2BP3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          IGF2BP3 Antibody in Western Blot (WB)
          IGF2BP3 Antibody in Western Blot (WB)
          IGF2BP3 Monoclonal Antibody (OTI6A3), TrueMAB™
          Product Details
          TA811496S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500-1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:150
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI6A3
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human IGF2BP3 produced in E.coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Insulin-like growth factor-II messenger RNA (mRNA)-binding protein-3 (IMP-3), also known as K homology domain-containing protein overexpressed in cancer (KOC) and L523S, is a member of the insulin-like growth factor-II mRNA-binding protein family and is expressed during embryogenesis and in some malignancies. IMP-3 is expressed in malignant melanoma but not in benign nevi, even when dysplastic features are present; IMP-3 is expressed in a significantly higher proportion of melanomas than Spitz nevi; and IMP-3 is expressed in metastatic melanomas significantly more than in thin melanomas. IMP-3 appears to be involved in the progression of malignant melanoma and may play an important role in the regulation of the biologic behavior of this tumor.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: cancer/testis antigen 98; hKOC; IGF-II mRNA-binding protein 3; IGF2 mRNA-binding protein 3; insulin-l; Insulin-like growth factor 2 mRNA-binding protein 3; KH domain containing protein overexpressed in cancer; KH domain-containing protein overexpressed in cancer; Kh-domain containing protein; VICKZ family member 3
          View more View less
          Gene Aliases: CT98; IGF2BP3; IMP-3; IMP3; KOC; KOC1; VICKZ3
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O00425
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 10643
          View more View less
          Function(s)
          nucleic acid binding RNA binding mRNA 3'-UTR binding protein binding translation regulator activity mRNA 5'-UTR binding N6-methyladenosine-containing RNA binding
          Process(es)
          regulation of cytokine production translation regulation of translation nervous system development anatomical structure morphogenesis negative regulation of translation mRNA transport CRD-mediated mRNA stabilization
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline