    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Collagen III Antibodies
          OriGene
          COL3A1 Monoclonal Antibody (OTI2G3), TrueMAB™
          View all (40) Collagen III antibodies
          Tech Support
          Cite COL3A1 Monoclonal Antibody (OTI2G3), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          COL3A1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          COL3A1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          COL3A1 Antibody (TA812161S) in WB
          HEK293T cells were transfected with the pCMV6-ENTRY control (Left lane) or pCMV6-ENTRY COL3A1 (RC211766, Right lane) cDNA for 48 hrs and lysed. Equivalent amounts of cell lysates (5 µg per lane) were separated by SDS-PAGE and immunoblotted with anti-COL3A. Positive lysates LY400026 (100 µg) and LC400026 (20 µg) can be purchased separately from OriGene. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          COL3A1 Antibody in Western Blot (WB)
          COL3A1 Monoclonal Antibody (OTI2G3), TrueMAB™
          Product Details
          TA812161S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI2G3
          Immunogen
          Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 981-1205 of human COL3A1 produced in E.coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Collagen III is a fibrillar collagen that is found in extensible connective tissues such as skin, lung, and the vascular system, frequently in association with type I Collagen. Mutations in th gene are associated with Ehlers Danlos syndrome type IV, and with aortic and arterial aneurysms. Although alternate transcripts have been detected for this gene, they are the result of mutations; these mutations alter splicing, often leading to the exclusion of multiple exons.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: alpha-1 type III collagen; alpha-1(III) procollagen; alpha1 (III) collagen; COL 3; COL3; COL3 alpha 1; Collagen 3; Collagen alpha-1(III) chain; collagen, fetal; collagen, type III, alpha 1; Collagen3; Ehlers-Danlos syndrome type IV, autosomal dominant; FLJ34534; MGC93704; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: COL3A1; EDS4A; EDSVASC; PMGEDSV
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P02461
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 1281
          View more View less
          Function(s)
          protease binding integrin binding extracellular matrix structural constituent protein binding extracellular matrix structural constituent conferring tensile strength SMAD binding metal ion binding platelet-derived growth factor binding
          Process(es)
          blood vessel development in utero embryonic development neuron migration tissue homeostasis chondrocyte differentiation cell-matrix adhesion transforming growth factor beta receptor signaling pathway integrin-mediated signaling pathway heart development response to radiation gene expression peptide cross-linking layer formation in cerebral cortex cerebral cortex development platelet activation extracellular matrix organization collagen fibril organization lung development transforming growth factor beta1 production response to cytokine positive regulation of Rho protein signal transduction multicellular organism growth aorta development limb joint morphogenesis wound healing skin development fibroblast proliferation elastic fiber assembly animal organ development digestive tract development system development negative regulation of immune response cartilage development endochondral bone morphogenesis aorta smooth muscle tissue morphogenesis cellular response to amino acid stimulus basement membrane organization fibril organization response to angiotensin negative regulation of neuron migration
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline