    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • IL-8 Antibodies
          OriGene
          IL8 Monoclonal Antibody (OTI14F10), TrueMAB™
          View all (89) IL-8 antibodies
          Tech Support
          Cite IL8 Monoclonal Antibody (OTI14F10), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          IL8 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          IL8 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          IL8 Antibody (TA813306S) in WB
          Western blot analysis of HEK293T cells were transfected with the pCMV6-ENTRY control (Left lane) or pCMV6-ENTRY IL8 (RC202075, Right lane) cDNA for 48 hrs and lysed. Equivalent amounts of cell lysates (5 µg per lane) were separated by SDS-PAGE and blotted with anti-IL8 (1:100). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          IL8 Antibody in Western Blot (WB)
          IL8 Monoclonal Antibody (OTI14F10), TrueMAB™
          Product Details
          TA813306S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:100
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI14F10
          Immunogen
          Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 21-99 of human IL8 (NP_000575) produced in E.coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Interleukin 8 (IL-8, CXCL8) is a 72 amino acid pro-inflammatory factor which belongs to the CXC subfamily of chemokines, and are bound by the cell surface receptors IL-8RA and IL-8RB. IL-8 functions as a chemoattractant and potent angiogenic factor. The expression and secretion of IL-8 can be induced by diverse inflammatory stimuli in many cells, including macrophages and endothelial cells. In endothelial cells, IL-8 is present in storage vesicles called Weibel-Palade bodies. IL-8, first isolated from osteosarcoma cells, contains the ELR-motif (N-terminal Glu-Leu-Arg amino acid sequence) and signals through the CXCR1 and CXCR2 receptors. Previous nomenclature for IL-8 includes neutrophil activating protein 1 (NAP-1), granulocyte chemotactic protein 1 (GCP-1), monocyte-derived neutrophil-activating peptide (MONAP) and protein 3-10C. IL-8 and ten other members of the CXC chemokine gene family form a chemokine gene cluster in a region mapped to chromosome 4q. Cancer studies have demonstrated a role for IL-8 in the angiogenesis and growth of tumours, and IL-8 is believed to play a role in the pathogenesis of bronchiolitis, a common respiratory tract disease caused by viral infection.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: alveolar macrophage chemotactic factor I; ANX7; beta endothelial cell-derived neutrophil activating peptide; beta-thromboglobulin-like protein; beta-thromboglobulin-like protein precursor; C-X-C motif chemokine 8; Chemokine (C-X-C motif) ligand 8; Emoctakin; GCP-1; Granulocyte chemotactic protein 1; IL-8; IL8; ILN; Interleukin; interleukin 8; Interleukin-8; Interleukin8; lung giant cell carcinoma-derived chemotactic protein; lymphocyte derived neutrophil activating peptide; MDNCF; MONAP; Monocyte-derived neutrophil chemotactic factor; Monocyte-derived neutrophil-activating peptide; monocyte-derived neutrophil-activating protein precursor; NAP-1; neutrophil-activating peptide 1; Neutrophil-activating protein 1; Protein 3-10C; RP11-537A6.8; small inducible cytokine subfamily B, member 8; SNX; SYNEXIN; T-cell chemotactic factor; tumor necrosis factor-induced gene 1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CXCL8; GCP-1; GCP1; IL8; LECT; LUCT; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAF; NAP-1; NAP1; SCYB8
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P10145
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3576
          View more View less
          Function(s)
          cytokine activity interleukin-8 receptor binding protein binding chemokine activity heparin binding CXCR chemokine receptor binding
          Process(es)
          angiogenesis response to molecule of bacterial origin chemotaxis defense response inflammatory response immune response signal transduction G-protein coupled receptor signaling pathway negative regulation of cell proliferation positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression calcium-mediated signaling regulation of cell adhesion neutrophil chemotaxis receptor internalization killing of cells of other organism response to endoplasmic reticulum stress intracellular signal transduction neutrophil activation cellular response to fibroblast growth factor stimulus regulation of single stranded viral RNA replication via double stranded DNA intermediate negative regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway positive regulation of angiogenesis embryonic digestive tract development induction of positive chemotaxis negative regulation of cell adhesion molecule production antimicrobial humoral immune response mediated by antimicrobial peptide cellular response to lipopolysaccharide cellular response to interleukin-1 cellular response to tumor necrosis factor positive regulation of neutrophil chemotaxis regulation of entry of bacterium into host cell
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline