    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • YAP1 Antibodies
          OriGene
          YAP1 Monoclonal Antibody (OTI9C2), TrueMAB™
          View all (77) YAP1 antibodies
          Tech Support
          Cite YAP1 Monoclonal Antibody (OTI9C2), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          YAP1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          YAP1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          YAP1 Antibody (TA813313S) in WB
          Western blot analysis of Equivalent amounts of cell lysates (10 µg per lane) of wild-type HeLa cells (WT, Cat # LC810HELA) and YAP1-Knockout HeLa cells (KO, Cat # LC832485) were separated by SDS-PAGE and blotted with anti-YAP1 monoclonal antibody TA813313 (1:1000). Then the blotted membrane was stripped and reprobed with anti-PCNA antibody as a loading control. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          YAP1 Antibody in Western Blot (WB)
          YAP1 Monoclonal Antibody (OTI9C2), TrueMAB™
          Product Details
          TA813313S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:1,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI9C2
          Immunogen
          Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 347-504 of human YAP1 (NP_001123617) produced in E.coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS with 50% glycerol, 1% BSA
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          YAP (Yes-Associated Protein) is a founding member of the WW domain family of proteins, transcriptional co-activator and oncogene. Its gene is transcriptionally activated in squamous cell carcinoma cells. YAP can act both as a coactivator and corepressor and is the critical downstream regulatory target in the Hippo signaling pathway. The Hippo signaling pathway plays a pivotal role in organ size control and tumour suppression by restricting proliferation and promoting apoptosis. Also plays key roles in tissue tension, 3D tissue shape, cell proliferation, cell death, and cell migration. Mutations in the IRF5 gene results in coloboma.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 65 kDa Yes-associated protein; Protein yorkie homolog; transcriptional co-activator; Transcriptional coactivator YAP1; unnamed protein product; Yes associated protein 1; Yes-associated protein 1; yes-associated protein 2; Yes-associated protein YAP65 homolog; yes-associated protein, 65 kDa; yorkie homolog
          View more View less
          Gene Aliases: AI325207; COB1; YAP; YAP-1; YAP1; YAP2; YAP65; YKI; Yorkie
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P46937, (Mouse) P46938
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 10413, (Mouse) 22601
          View more View less
          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding chromatin binding transcription cofactor activity transcription coactivator activity transcription corepressor activity protein binding proline-rich region binding DNA-binding transcription factor binding RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding transcription factor activity, RNA polymerase II transcription factor binding protein C-terminus binding transcription regulatory region DNA binding transcription cofactor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter cell morphogenesis vasculogenesis blastocyst development trophectodermal cell differentiation tissue homeostasis glandular epithelial cell differentiation heart process embryonic heart tube morphogenesis cellular response to DNA damage stimulus cell proliferation positive regulation of cell proliferation regulation of gene expression positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression regulation of keratinocyte proliferation keratinocyte differentiation positive regulation of cell growth epithelial cell differentiation negative regulation of epithelial cell differentiation polarized epithelial cell differentiation notochord development response to progesterone somatic stem cell population maintenance organ growth hippo signaling wound healing regulation of cell proliferation negative regulation of fat cell differentiation positive regulation of osteoblast differentiation positive regulation of Notch signaling pathway positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of organ growth paraxial mesoderm development lateral mesoderm development epithelial cell proliferation positive regulation of epithelial cell proliferation regulation of neurogenesis positive regulation of cardiac muscle cell proliferation canonical Wnt signaling pathway bud elongation involved in lung branching lung epithelial cell differentiation intestinal epithelial cell differentiation intestinal epithelial cell development regulation of canonical Wnt signaling pathway cardiac muscle tissue regeneration canonical glycolysis protein-containing complex assembly interleukin-6-mediated signaling pathway cellular response to retinoic acid cellular response to gamma radiation regulation of stem cell proliferation regulation of metanephric nephron tubule epithelial cell differentiation positive regulation of canonical Wnt signaling pathway extrinsic apoptotic signaling pathway positive regulation of protein localization to nucleus negative regulation of cilium assembly positive regulation of stem cell population maintenance enterocyte differentiation negative regulation of epithelial cell apoptotic process negative regulation of stem cell differentiation negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter contact inhibition negative regulation of nucleic acid-templated transcription
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline