    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • IL-6 Antibodies
          OriGene
          IL-6 Monoclonal Antibody (OTI2A6), TrueMAB™
          View all (244) IL-6 antibodies
          Tech Support
          Cite IL-6 Monoclonal Antibody (OTI2A6), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          IL-6 Monoclonal Antibody (OTI2A6), TrueMAB™
          Product Details
          TA813889S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          ELISA (ELISA)
          1:5,000-1:10,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI2A6
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human IL-6 (NP_000591) produced in E.coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          IL-6 is a gene that encodes a cytokine that plays a role in inflammation and the maturation of B cells. The protein produced by this gene is an endogenous pyrogen that can induce fever in people with autoimmune diseases or infections. The gene is primarily expressed at sites of acute and chronic inflammation, where it is secreted into the serum and induces a transcriptional inflammatory response through interleukin 6 receptor, alpha. The functioning of this gene is implicated in a wide variety of inflammation-associated disease states, including suspectibility to diabetes mellitus and systemic juvenile rheumatoid arthritis. Elevated levels of the encoded protein have been found in virus infections, including COVID-19 (disease caused by SARS-CoV-2). Diseases associated with IL6 include Kaposi Sarcoma and Rheumatoid Arthritis, Systemic Juvenile.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: B-cell differentiation factor; B-cell stimulatory factor 2; BSF-2; CDF; CTL differentiation factor; H-IL-6; Hybridoma growth factor; hybridoma growth factor peptide; IFN-beta-2; IL-6; IL6; ILN; interferon 6 precursor; Interferon beta-2; Interleukin; interleukin 6; interleukin BSF-2; Interleukin-6; Interleukin6; M-IL-6; R-IL-6; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: BSF-2; BSF2; CDF; HGF; HSF; IFN-beta-2; IFNB2; IL-6; IL6
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P05231
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3569
          View more View less
          Function(s)
          cytokine activity interleukin-6 receptor binding protein binding growth factor activity identical protein binding
          Process(es)
          neutrophil apoptotic process germinal center B cell differentiation hepatic immune response neutrophil mediated immunity monocyte chemotaxis positive regulation of immunoglobulin production positive regulation of acute inflammatory response positive regulation of leukocyte chemotaxis acute-phase response inflammatory response immune response humoral immune response JAK-STAT cascade positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation vascular endothelial growth factor production regulation of vascular endothelial growth factor production positive regulation of vascular endothelial growth factor production positive regulation of gene expression positive regulation of epithelial to mesenchymal transition negative regulation of lipid storage response to activity cytokine-mediated signaling pathway cell differentiation platelet activation endocrine pancreas development neuron projection development response to peptidoglycan negative regulation of chemokine production positive regulation of chemokine production positive regulation of interleukin-1 beta production positive regulation of interleukin-10 production positive regulation of interleukin-17 production positive regulation of interleukin-21 production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of interleukin-8 production positive regulation of tumor necrosis factor production negative regulation of collagen biosynthetic process positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation maintenance of blood-brain barrier positive regulation of T cell proliferation glucose homeostasis positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process positive regulation of MAPK cascade negative regulation of fat cell differentiation positive regulation of osteoblast differentiation positive regulation of translation regulation of angiogenesis negative regulation of bone resorption positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of JAK-STAT cascade positive regulation of smooth muscle cell proliferation positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation negative regulation of neurogenesis regulation of insulin secretion defense response to Gram-negative bacterium defense response to Gram-positive bacterium positive regulation of B cell activation regulation of protein transport positive regulation of lymphocyte activation response to glucocorticoid defense response to virus positive regulation of glial cell proliferation T follicular helper cell differentiation regulation of astrocyte activation neuron cellular homeostasis glucagon secretion regulation of glucagon secretion interleukin-6-mediated signaling pathway cellular response to hydrogen peroxide cellular response to lipopolysaccharide T-helper 17 cell lineage commitment hepatocyte proliferation positive regulation of extracellular matrix disassembly inflammatory response to wounding liver regeneration receptor signaling pathway via STAT cellular response to virus regulation of neuroinflammatory response positive regulation of neuroinflammatory response positive regulation of cytokine production involved in inflammatory response positive regulation of platelet aggregation positive regulation of apoptotic DNA fragmentation positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter regulation of microglial cell activation positive regulation of STAT cascade positive regulation of leukocyte adhesion to vascular endothelial cell positive regulation of T-helper 2 cell cytokine production negative regulation of primary miRNA processing negative regulation of interleukin-1-mediated signaling pathway positive regulation of type B pancreatic cell apoptotic process
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline